Schnellanalyse von Wasser, Umwelt sowie Lebensmitteln und Getränken mit Merck
![]() |
Merck verfügt über mehr als 100 Jahre Erfahrung auf dem Gebiet der Analytik. Alle Testkits, Teststreifen und fotometrischen Systeme sind auf optimale Präzision, Geschwindigkeit und einfache Handhabung in der Lebensmittel- und Getränkeprüfung ausgelegt. Das Supelco® Sortiment an analytischen Lösungen von Merck wird von analytischen Chemikern für analytische Chemiker entwickelt, um sicherzustellen, dass Ihre Ergebnisse genau, präzise und reproduzierbar sind. Jedes Produkt wird einer sorgfältigen Qualitätskontrolle unterzogen, um die Integrität Ihrer Testprotokolle zu gewährleisten, und mit unseren engagierten Wissenschaftlern steht Ihnen das erforderliche Fachwissen jederzeit zur Verfügung. |
Die visuellen und instrumentellen Testkits bieten zahlreiche Möglichkeiten zur Bestimmung einzelner Parameterkonzentrationen.
Finden Sie den am besten geeigneten Test für Ihre Anwendung:
- Wählen Sie Ihre bevorzugten Testparameter
- Finden Sie den gewünschten Messbereich und wählen Sie anschließend die am besten geeigneten Produkte für Ihren Workflow oder Probentyp
- Verwenden Sie die Katalognummern, um Produkte direkt zu kaufen
Produktauswahl
Merck Spectroquant® Prove plus – ein großes Plus für die Routineanalyse.
Als Ihr zuverlässiger Partner in der analytischen Chemie arbeiten wir stets an der nächsten Innovation, um Ihre analytische Arbeit zu verbessern. Unsere neueste Generation von Spektralphotometern für Ihre Analyse tut genau das. Das Spectroquant® Prove plus Sortiment steckt voller Funktionen, die Genauigkeit und Präzision einfacher denn je machen.
Vorteile von Prove plus für die Wasser-, Umwelt- sowie Lebensmittel- und Getränkeanalyse.
- Reibungslosere Funktionalität mit einem sofort reagierenden Display und schnellerer Verarbeitung
- Größere Kapazität zum Speichern von mehr Messergebnissen (bis zu 7000)
- Erweiterter Garantiezeitraum von zwei Jahren
Prove 100 plus: Routinemäßige VIS-Messungen für Abwasseranalyse und Umwelttests.
Prove 300 plus:Empfindliche UV/VIS-Analyse von Trinkwasser, Lebensmitteln und Getränken.
Prove 600 plus:komplexe UV/VIS-Messungen bei der Untersuchung von Prozesswasser.
Zusätzliche Informationen
Analytische Qualitätssicherung von A bis Z
Die analytische Qualitätssicherung (AQS) stellt sicher, dass Ihre Ergebnisse zuverlässig sind und den Richtlinien der Guten Laborpraxis (GLP) entsprechen.
Spectroquant® AQA Concept - in 3 Schritten zu hervorragender Qualität
- Photometer-Prüfung: (OQ), für die Arbeit mit zertifizierten Farbstandards, oder Certipur® UV/Vis-Standards
- System-Prüfung: (PQ) Rückgewinnungsmessung mit CombiCheck Standardlösung, zertifiziertem Referenzmaterial (ZRM) oder Certipur® Standardlösungen
- Matrix-Prüfung: (PQ) Einmalige Mischung mit CombiCheck R-2 Lösung oder mehrfache Verdünnung/Mischung mit Standardlösungen von zertifiziertem Referenzmaterial (ZRM) oder selbst hergestellten Lösungen
Zusätzliche Informationen
Merck Spectroquant® Move und NOVA Photometer
- Spectroquant® Move 100 für eine schnelle, zuverlässige Wasseranalyse vor Ort.
- Spectroquant® NOVA 60 bietet eine hohe Messqualität (AQS) mit großer Einfachheit.
Zusätzliche Informationen
Merck RQflex® 20 – Genauigkeit durch Reflektometrie
Das neue quantitative Teststreifenlesegerät RQflex® 20 unterstützt Ihren Prozess durch die Überwachung chemischer Parameter vor Ort. Mit der intuitiven Menünavigation und Proben-Vorauswahl ermöglicht es eine schnellere und nachverfolgbare Entscheidungsfindung beim Produktionsprozess.
Zusätzliche Informationen
Merck Mquant visuelle Tests
- MQuant® Flüssigkeitstests: Chemische Testsysteme für schnelle, präzise und tragbare Wassertests für hohe bis niedrige Parameterkonzentrationen durch direkte Ablesung von Farbkarten, Scheiben oder Gefäßen
- MQuant® Teststreifen: zur zuverlässigen semi-quantitativen Bestimmung von Ionen und anderen Verbindungen mit visueller oder digitaler Ablesung
- MQuant® pH-Teststreifen und -Papiere: Schnelle pH-Messung mit präzisen Farbskalen für klare, zuverlässige Ergebnisse, geeignet für alle Medien, einschließlich Flüssigkeiten mit hoher Trübung
Zusätzliche Informationen
MQuant® StripScan
Gewährleisten Sie einfachere und genauere Schnelltests für die prozessbegleitende Kontrolle in der Lebensmittel- und Getränkeherstellung, in der Desinfektionskontrolle und bei Umwelttests. MQuant® Teststreifen und die MQuant® StripScan App bieten die Zuverlässigkeit und Konsistenz, die Sie von einem erstklassigen Schnelltest erwarten, mit zusätzlichen digitalen Datenverwaltungsoptionen.
![]() |
![]() |
Zusätzliche Informationen
Merck Ready-to-use Sample Preparation
Simple and effective preparation with Crack Sets and thermoreactors
- Spectroquant® Crack Sets: We offer a choice of three Crack Sets for determining the total content of different parameters. Each set contains all reagents needed for digestion with the thermoreactor.
- Spectroquant® thermoreactors: offer 8 pre-installed digestion programs for routine use. A description of digestion procedures is provided in the instruction sheets included with the test kits.