Photometrische BSB-Methode
Beim BSB-Test handelt es sich um einen photometrischen Küvettentest von Merck
- Sicherheit mit kalibrierten und Standard-konformen Analyse-Reagenzien
- Barcode-System ermöglicht schnelles und einfaches Arbeiten
- Umfangreiche Dokumentation der Qualitätskontrolle für jeden Test
- Die Analyse erfordert zwar immer noch eine 5-tägige Inkubation, jedoch mit weniger Arbeitsschritten als bei anderen Methoden