Quantus Underwear Standard
Merkmale Sweatshirt:
- Kappnähte zur dichten und sicheren Nahtabdeckung
- Antistatisch
- Lange Ärmel
- Auch als Kurzarm-T-Shirt erhältlich
- Trikotmanschetten
- Strick-Rundhalskragen
- Zusatzlasche zur Barcode-Anbringung auf der Innenseite
- Antimikrobielle Ausrüstung
- Farbe: dunkelblau
- Material: Mikrofaser (100% Polyester, Carbonanteil)
Größen: XS – XXXL
Merkmale Hose:
- Antistatisch
- Breiter, doppelt abgesteppter Komfortgummibund
- Hosensaum unten mit Gummiband
- Zusatztasche rechts innen im Hosenbund (zur Barcode-Anbringung)
- Antimikrobielle Ausrüstung
Farbe: dunkelblau
Material: Mikrofaser (100% Polyester mit Carbonanteil)
Größen: XS – XXXL