Quantus Underwear Standard
Merkmale Sweatshirt:
  • Kappnähte zur dichten und sicheren Nahtabdeckung
  • Antistatisch
  • Lange Ärmel
  • Auch als Kurzarm-T-Shirt erhältlich
  • Trikotmanschetten
  • Strick-Rundhalskragen
  • Zusatzlasche zur Barcode-Anbringung auf der Innenseite
  • Antimikrobielle Ausrüstung
  • Farbe: dunkelblau
  • Material: Mikrofaser (100% Polyester, Carbonanteil)
Größen: XS – XXXL
Merkmale Hose:
  • Antistatisch
  • Breiter, doppelt abgesteppter Komfortgummibund
  • Hosensaum unten mit Gummiband
  • Zusatztasche rechts innen im Hosenbund (zur Barcode-Anbringung)
  • Antimikrobielle Ausrüstung
Farbe: dunkelblau
Material: Mikrofaser (100% Polyester mit Carbonanteil)
Größen: XS – XXXL
Contact us