Quantus Zwischenbekleidung
Um das Quantus® Bekleidungssystem zu vervollständigen empfiehlt sich der Einsatz von abriebfester, funktioneller Zwischenbekleidung (Underwear).
Die Minimierung möglicher Faserbruchstücke durch hochwertige Materialgemische aus Polyester, Mikrofaser oder Baumwolle/Polyester und der physiologische Gesichtspunkt stehen dabei im Vordergrund. Ein optimaler Feuchte- und Wärmetransport sorgt für hohen Tragekomfort.
Bei der Zwischenbekleidung kommt auch dem Aspekt der strapazierfähigen Arbeitskleidung unter CI-Vorgaben und der modernen Schnitt- und Farbgestaltung immer mehr Bedeutung zu.
Das Sortiment umfasst:
- T-Shirts (kurzarm)
- Sweatshirts (langarm)
- HosenJacken
- Socken
Gewebequalitäten für Quantus Zwischenbekleidung
![](/m-ch.vwr.com/de_CH/images/basan_Quan_Fabric_P18_DE.jpg)
Modellübersicht Quantus Zwischenbekleidung
![](/m-ch.vwr.com/de_CH/images/basan_Quan_Model_UG_S_18_DE.jpg)
Größen für Quantus Zwischenbekleidung
![](/m-ch.vwr.com/de_CH/images/basan_Quan_Sizes_UG_DE.jpg)
![](/m-ch.vwr.com/de_CH/images/basan_Quan_Underwear_5653_Thumb.jpg)
Underwear Standard
Zur Auswahl stehen Sweatshirts (Langarm, mit Trikotmanschetten), T-Shirts (Kurzarm) sowie Hosen (mit Gummiband auf Knöchelhöhe). Aus Mikrofaser, mit antimikrobieller Ausrüstung.
![](/m-ch.vwr.com/de_CH/images/basan_Quan_areadress_thumb.png)
AreaDress
Oberteil und Hose, antistatisch und antimikrobiell ausgestattet. Sehr weicher Griff, dichte Gewebebindung und hervorragende Atmungsaktivität.
![](/m-ch.vwr.com/de_CH/images/basan_Quant_Socks_thumb.png)
Socken
Abriebfeste Socken, waschbar bis 30 °C.