Quantus AreaDress
Merkmale Oberteil:
- Zwei-Wege-Reißverschluss vorne (abgedeckt)
- Stehkragen mit Druckknopfverschluss
- Komfortabler Raglan-Ärmelschnitt
- Antistatische Trikotmanschetten
- Eingenähter Kragenspiegel mit Etikett
- Aufhängelasche am Kragen
Farbe: weiß, weitere Farben auf Anfrage
Material: 100% Polyester mit Carbonanteil
Größen: XS – XXXL
Merkmale Hose:
- Breiter, doppelt abgesteppter Komfortgummibund
- Hosensaum unten mit Trikotmanschetten
Farbe: weiß, weitere Farben auf Anfrage
Material: 100% Polyester mit Carbonanteil
Größen: XS – XXXL