Fallschutz
3M bietet Ihnen alles, was Sie für Arbeiten in der Höhe brauchen. Entdecken Sie ein umfangreiches Angebot an zuverlässigen, komfortablen, innovativen und hochwertigen Fallschutzausrüstungen- und lösungen: Anschlagpunkte, Auffanggurte, Verbindungsmittel, Rettungs- und Evakuierungsausrüstung, temporäre und permanente vertikale und horizontale Seilsicherungssysteme, Ausrüstung für enge Räume, professionelle Schulungsdienste und vieles mehr.
Besuchen Sie unser Webinar zu FallschutzUnsere Mission ist es, Ihnen eine umfassende Lösung anzubieten. Aus diesem Grund verfügen wir über ein Team aus spezialisierten Anwendungsingenieuren, die Sie bei der Risikobewertung, der Projektentwicklung und der für Ihre Bedürfnisse am besten geeigneten Lösung für das Arbeiten in der Höhe beraten können.
Bei 3M verbinden wir technische Innovation und Fachwissen mit einer Leidenschaft für die Herstellung von Produkten höchster Qualität. 3M™ Fallschutz hebt die Sicherheit von Mitarbeitern mit den bewährten und vertrauenswürdigen Marken DBI-SALA® und Protecta® für Fallschutzausrüstung und -lösungen auf ein neues Niveau. Diese Lösungen umfassen innovative Auffanggurte, Verbindungsmittel, Anschlagpunkte, horizontale Seilsicherungen, Zugangssysteme, Rettungs- und Evakuierungsausrüstung, Lösungen für enge Räume, alle PSA bzw. persönliche Schutzausrüstungen, die für den persönlichen Fallschutz erforderlich sind, und vieles mehr!
Wir erfüllen die weltweit strengsten Normen und Vorschriften, einschließlich CE und ANSI, und bieten Ihnen damit maximale Freiheit und Zuverlässigkeit. Der Himmel ist die Grenze!
Produkt im Fokus
DBI-SALA® Davit-System, kurz
Das 3M™ DBI-SALA® HC (High Capacity) Davit-System für enge Räume, kurz, ist aus pulverbeschichtetem Aluminium gefertigt und verfügt über ein modulares Design für einfachen Transport und Lagerung. Unser System ist einstellbar und bietet Flexibilität bei der Installation. Dieses Produkt ist nach EN795:2012, CEN/TS 16415:2013, EN1496:2012 zertifiziert und erfüllt die Anforderungen der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG für die Handhabung von Material.
Ressourcen
3M™ DBI-SALA® Delta™ Comfort Auffanggurt
Der 3M™ DBI-SALA® Delta™ Comfort Auffanggurt ist einer unserer beliebtesten Auffanggurte mit bequemer Polsterung, ergonomischer Passform und Haptik, leichten Schnallen und hochfestem Gurtband. Er verfügt über ein No-Tangle-Dreiecksmuster, das einen Rahmen bildet und für ein einfaches Anlegen sorgt.
DBI-SALA® Sealed-Blok™ SRL mit Rettungswinde
Unser 3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ Rettungs- und Höhensicherungsgerät mit selbstaufrollendem Sicherungsseil wurde entwickelt, um den extremsten Umgebungen standzuhalten. Mit allen Merkmalen unseres Sealed-Blok™ Standard-HSG plus einer 3-Wege-Rettungswinde. Die robuste Ausführung mit Endabdeckungen aus Edelstahl und Aluminiumgehäuse ist korrosionsbeständig. Das Sealed-Blok™ hat sich seit vielen Jahren als zuverlässige und hochwertige Lösung für den Fallschutz in Anwendungen wie Öl- und Gasplattformen, engen Räumen, Salzwasserumgebungen, schmutzigen Umgebungen, Kläranlagen und vielen anderen Einsatzbereichen bewährt.
D – 3M™ Protecta® Dreibein
Beim Einstieg in enge Räume bzw. der Bergung aus engen Räumen ist es wichtig, dass die Ausrüstung einwandfrei und schnell funktioniert. Die leichten, tragbaren Protecta® Aluminium-Dreibeine sind ideal für den Ein- und Ausstieg in enge Räume durch Mannlöcher. Sie lassen sich leicht zwischen Einsatzorten transportieren und können von einer einzelnen Person aufgestellt werden. In Verbindung mit einer oder zwei mechanischen Vorrichtungen, wie zum Beispiel einer Winde oder einem Höhensicherungsgerät mit Dreifachfunktion, ist das Dreibein sofort einsatzbereit. Unsere Dreibeine verfügen über Ausstattungsmerkmale wie feststellbare Beine, die einfach mit Sicherungsstiften arretiert werden, mechanische Schnellmontage-Gerätehalterung und rutschfeste Standsohlen an den Füßen.