Augenschutz
Augenschutz
Perfekter Schutz und kompromissloses Design
Auswahl
Das Portfolio der 3M Augenschutzprodukte umfasst hochwertige Brillen mit erstklassigem Design für optimalen Komfort und Schutz. Unsere Ingenieure haben intensiv gearbeitet, um sicherzustellen, dass das Maß an Tragekomfort und Stil dem angebotenen Schutzstandard entspricht.
Auswahlhilfe für 3M™ Brillen
Poster zur Brillenauswahl
Damit die Sicht mit Augenschutz für bestimmte Arbeiten genügt, müssen die Brechungseigenschaften der Sichtscheibe bestimmte Anforderungen erfüllen. Sichtscheiben werden in drei Klassen unterteilt.
Optische Klasse 1 gilt für Arbeiten mit besonders hohen Anforderungen an die Sicht bei Dauergebrauch. Optische Klasse 2 gilt für mittlere Anforderungen an die Sicht, und optische Klasse 3 gilt für Grobarbeiten ohne besondere Anforderungen an die Sicht (nur für Ausnahmefälle und nicht für den Dauergebrauch bestimmt).
Zu berücksichtigen sind optische Verzerrungen, die zu unterschiedlichen Verzerrungseffekten führen. Man spricht von sphärischen, prismatischen, zylindrischen und astigmatischen Verzeichnungen. Die oben erwähnten optischen Klassifizierungen und die Gebrauchsdauer sind von den Verzerrungseffekten abhängig. Dabei sind sphärische Verzeichnungen der optischen Klasse 1, prismatische und zylindrische Verzeichnungen der optischen Klasse 2 und astigmatische Verzeichnungen der optischen Klasse 3 zugeordnet.
Sitzprüfung
Wie bei jeder persönlichen Schutzausrüstung gibt es auch beim Augenschutz einen engen Zusammenhang zwischen Tragekomfort und Trageverhalten. Eine Schutzbrille, die nicht richtig sitzt, kann auch nicht richtig schützen. So kommt es auf die Qualität und Sicherheit der Passform an.
Einfache 6-Schritte-Methode
Video
Die aktuellen Normen halten zwar dazu an, besonderes Augenmerk auf den richtigen Sitz von Augenschutz bzw. Schutzbrillen zu richten (z. B. BS 7029:1999), liefern aber keinen besonderen Hinweis, wie die individuelle Passform zu beurteilen ist. Größenauswahl und Verstellmöglichkeiten müssen nicht immer für eine optimale Passung und Sicherheit des Augenschutzes stehen. Mit dem innovativen 3M™ Augenschutz-Passformsystem beurteilen Sie den Passsitz in 6 einfachen Messschritten.
Schulung
3M bietet eine Vielzahl von Werkzeugen und Software zur Unterstützung von Schulungen zur Arbeitssicherheit Ihrer persönlichen Schutzausrüstung (PSA).
Für 3M ist wirklicher Schutz nur mit dem entsprechenden Wissen möglich. Wissen bringt Sicherheit. Arbeiter und Sicherheitsbeauftragte müssen sich der Gesundheitsrisiken am Arbeitsplatz bewusst sein und wissen, wie sie sich optimal davor schützen. Zu diesem Zweck bieten wir ein breites Schulungsprogramm für die unterschiedlichsten Branchen und individuellen Anforderungen an.
Gerne besuchen wir Sie mit unserem Sicherheitsmobil vor Ort in ganz Europa. Zudem stehen Ihnen unsere Teams vom technischen Service mit ihrem Fachwissen der Gesundheits- und Sicherheitsbranche zur Verfügung.
Produkt im Fokus
3M™ SecureFit™ Schutzbrille Serie 400X
Die 3M SecureFit Schutzbrille der 400X Serie bietet eine randlose Sichtscheibe und breite flexible Bügel für einen soliden Seitenschutz und wird gerne in Kombination mit Gehörschutzkapseln getragen. Die Bügel sind außerdem mit der 3M Bügeldruckverteilungs-Technologie (PDT) ausgestattet, die eine natürliche Anpassung der Brillenbügel an die individuelle Kopfgröße ermöglicht und so für einen sicheren und komfortablen Sitz sorgt. Weniger Verrutschen bei Kopfbewegungen. Der konturierte Augenbrauenschutz liegt bequem an der Stirn an bietet einen zusätzlichen Schutz gegen fliegende Partikel. Weicher Nasenbügel für einen komfortablen Sitz. Die Schutzbrille ist mit 7 verschiedenen Gläsern erhältlich.
Produkt ansehen
3M™ Solus™ Schutzbrille Serie 1000
Eine beschlagene Brille kann dazu führen, dass die Augen potenziellen Gefahren am Arbeitsplatz ausgesetzt werden, während Mitarbeiter die Brille vom Beschlag reinigen. Die 3M Solus Schutzbrille der 1000 Serie ist mit der Scotchgard Anti-Beschlag-Beschichtung ausgestattet, die die Brille länger vor Beschlagen schützt als andere herkömmliche Anti-Beschlag-Beschichtungen, selbst nach bis zu 25 Wäschen mit Wasser.* *Basierend auf 3M internen Tests von Waschzyklen mit Leitungswasser, gefolgt von Anti-Beschlag-Tests gemäß EN168 Prüfmethode.
3M™ SecureFit™ Überbrille 3700 Serie
Die 3M SecureFit Überbrille der 3700 Serie ist unsere Schutzüberbrille, die für Brillenträger entwickelt wurde. Sie ist mit verstellbaren Ratschenbügeln mit Bügeldruckverteilungs-Technologie (PDT) ausgestattet, die für einen guten Sitz sorgen. Der weiche Nasensteg erhöht den Tragekomfort. Die Polycarbonat-Gläser sind mit 3M Scotchgard Anti-Beschlag-/Anti-Kratz-Beschichtung erhältlich – für eine längere Haltbarkeit und bessere Sicht. Erhältlich in drei Bügelfarben und sieben Glasoptionen, einschließlich IR-Glastönungen.
3M™ GoggleGear™ Schutzbrille 500 Serie
Die 3M Goggle Gear Schutzbrillen der 500 Serie zeichnet sich durch ein flaches Design mit verstellbarem Band, indirekter Belüftung und 3M Scotchgard Protector Anti-Beschlag-/Anti-Kratz-Beschichtung aus.