3M™ Lösungen – Atemschutzprodukte
Atemschutz
Innovative Wissenschaft für Tragekomfort, Passform und Schutz
3M bietet eine sehr große Auswahl an hochwertigen Einweg- und wiederverwendbaren Atemschutzmasken sowie Gebläse- und Druckluft-Atemschutzgeräten, die härtesten Bedingungen in zahlreichen industriellen und anderen Anwendungen standhalten.
3M™ Secure Click™ Mehrweg-Halbmaske der HF-800 Serie
Die 3M™ Secure Click™ Mehrweg-Atemschutz-Halbmaske der HF-800 Serie schützt mit intelligenten und intuitiven Funktionen und ist einfach zu handhaben, komfortabel und zuverlässig. Unsere Atemschutzmasken sind in drei Größen – Small, Medium und Large – erhältlich und werden optional mit einer Sprechmembran geliefert. Die neue 3M™ Secure Click™ Serie bietet einen schnellen und einfachen Kartuschen-/Filteranschluss. Er funktioniert genauso wie ein Sicherheitsgurt. Richten Sie einfach die Anschlüsse aus und drücken Sie, bis Sie ein Klicken hören und sicher sein können, dass Filter und Kartuschen richtig installiert sind.
3M™ Versaflo™ Eigensicheres Gebläseatemschutzsystem der TR-800+ Serie
Verwenden Sie das 3M™ Versaflo™ eigensichere Gebläseatemschutzsystem der TR-800 Serie zum Schutz bei Arbeiten in gefährlichen Atmosphären. Als Teil der Versaflo-Familie wird aus unserem Druckluft-Turbo in Kombination mit den Versaflo Kopfteilen, Gurten und anderen Zubehörteilen ein CE-geprüftes Atemschutzsystem mit mehreren Drehzahlen, akustischen und optischen Alarmen und der Möglichkeit, mit einer Vielzahl von Gas-, Dampf- und Partikelfiltern zu arbeiten. Der Komfort wird durch drei vom Benutzer wählbare Durchflussraten und einen kontrollierten Luftstrom maximiert, und dank der leuchtend gelben Berührungspunkte ist das Gerät leicht zu erkennen und von den nicht eigensicheren Versionen der Versaflo-Produktfamilie zu unterscheiden. Das TR-800 ist gemäß den Anforderungen für Zone 0 zugelassen und kann sich daher für Bereiche eignen, in denen potenziell explosive Atmosphären erwartet werden und im Normalbetrieb dauerhaft sind.
3M™ Versaflo™ Gebläseatemschutzsystem der TR-600 Serie
Mit dem 3M™ Versaflo™ Turbo-Gebläseatemschutzsystem TR-600 erreicht das gesamte System ein neues Niveau an Vertrauen, Kontrolle und Komfort. Es repräsentiert einen Fortschritt in der Entwicklung der Technologie mit verbesserter Exzellenz im Bereich der Sicherheit von Gebläseatemschutzgeräten. Ihre Welt des Schutzes hat sich gerade erweitert und ist besser als je zuvor. Je nach verwendetem Filtertyp bietet es Schutz vor Partikeln, Gasen oder Dämpfen oder einer Kombination dieser Schadstoffe.
Ressourcen
3M™ Versaflo™ S-Serie Hauben und Kopfschutz
3M™ Versaflo™ Hauben und Kopfschutz der S-Serie verfügen über einstellbare Kopfbänder (die meisten Modelle) und weiche Komfortpads sorgen für eine ausgezeichnete Passform, Stabilität und ein gutes Sichtfeld. Die Leichthauben und der Kopfschutz bieten eine weitreichende Gesichtsabdichtung mit weichem Gummizug für verbesserten Komfort und reduzierte Luftgeräusche. Die Mehrweghauben ermöglichen es, die Luftverteilung innerhalb der Haube den persönlichen Bedürfnissen anzupassen.