3M Solutions von VWR - die Lösung für Ihren Gehörschutz
Hearing Protection
Easy solutions to complex hearing protection challenges
Als wichtiger strategischer Partner von VWR in den Bereichen persönliche Schutzausrüstung und Sicherheitslösungen ist 3M stets bemüht die Gesundheit und Sicherheit von Arbeitskräften jeglicher Branchen und Arbeitsumgebungen zu gewährleisten.
3M hilft weltweit bei der Lösung Ihrer in Bezug auf Gehörschutz auftretenden Probleme und hat großartige Hilfsmittel und Dienstleistungen entwickelt, um Sie zu unterstützen: von der Detektion über den Schutz bis hin zur Validierung.
Laden Sie auf dieser neuen Plattform neue Hilfsmittel und Dienstleistungen herunter, die das Angebot an persönlicher Schutzausrüstung von VWR ergänzen.
|
GEHÖRSCHUTZSTÖPSEL | ||||
3M Produkt | (klicken Sie hier, um in unseren Webshop zu gelangen) Beschreibung |
Zum Einmalgebrauch/ Wiederverwendbar |
Merkmale | Dämmwert in dB (SNR) |
3M™ Vorzuformende Gehörschutzstöpsel Der Standard-Einweggehörschutz für lange Lärmbelastungs-Zeiträume |
Zum Einmalgebrauch |
Metalldetektierbar/ |
von 28 dB bis 39 dB |
|
3M™ Gehörschutzstöpsel mit Stiel Die schlaue Lösung für hygienischen und kostengünstigen Gehörschutz. Kein Vorformen nötig. |
Zum Einmalgebrauch/ |
Version mit Band/Farben |
von 28 dB bis 35 dB |
|
3M™ vorgeformte, wiederverwendbare Gehörschutzstöpsel Der praktische, wiederverwendbare Gehörschutz mit wiederverschließbarer Verpackung oder Aufbewahrungsbox |
Wiederverwendbar |
Mit Band/ Metalldetektierbar/ Transparent/ Geringe Dämpfung |
von 20 dB bis 35 dB |
|
3M™ Gehörschutzstöpsel-Spender Der einfachste Weg, 3M Gehörschutzstöpsel für Benutzer bereitzustellen |
||||
KAPSELGEHÖRSCHÜTZER/BÜGELSTÖPSEL | ||||
Der perfekte Gehörschutz für den kurzzeitigen Gebrauch und geringe Lärmbelastung |
Wiederverwendbar |
Positionsverstellbar/ Runde Formen/ Geringe Dämpfung |
von 23 dB bis 26 dB |
|
3M™ PELTOR™ Kapselgehörschützer X-Serie Alle Gehörschützer sind mit Kopfbügel oder zur Helmbefestigung verfügbar.Neu gestaltete Spacer für verbesserte Dämpfung. |
Wiederverwendbar |
Kopfbügel/ |
von 26 dB bis 28 dB |
|
Kapselgehörschützer, Peltor™ X-Serie |
Wiederverwendbar |
Kopfbügel/ Helmbefestigung |
von 26 dB bis 28 dB |
|
Kapselgehörschützer, Peltor™ X-Serie |
Wiederverwendbar |
Kopfbügel/ Helmbefestigung |
von 34 dB bis 35 dB |