Analyse des chemischen Sauerstoffbedarfs (CSB)
Der chemische Sauerstoffbedarf (CSB) von Wasser wird nach dem Aufschluss durch die Dichromat-Methode bestimmt.
VWR bietet 2 Lösungen zur Messung des CSB:
- Schnellverfahren
- Offizielle Methode
CSB-Schnellverfahren, Merck
CSB-Schnellverfahren, Merck
Eine breite Palette von Küvetten-Tests für den CSB, auch für Proben mit hohem Chloridgehalt, 3 Modelle von Thermoreaktoren, Standards und Spektralphotometer.
CSB-Schnellverfahren, Hach
CSB-Schnellverfahren, Hach
Komplettsysteme für die CSB-Analyse, eine große Auswahl an vorbereiteten CSB-Reagenzien (keine Verdünnung der Probe erforderlich), ein Reaktor und Spektralphotometer.
Weitere Informationen
Offizielle Methode für den CSB
Offizielle Methode für den CSB
Die Probe wird zunächst in einer manuellen oder automatischen Aufschlusseinheit mit geeigneten Reagenzien mineralisiert.