Quantus Mäntel
Merkmale:
- Kappnähte zur dichten Nahtabdeckung am gesamten Bekleidungsteil
- Mit Druckknopfleiste in Front
- Stehkragen mit Druckknopfverschluss
- Komfortabler Raglan-Ärmelschnitt
- Antistatische Trikotmanschetten
- Clipbandvorrichtung und Clipband aus weißem PES-Fertigband
- Brusttasche (links)
- Zwei Hüfttaschen
- Eingenähter Kragenspiegel mit Etikett
- Aufhänglasche am Kragen
Größen: XXS – XXXL
Optionen:
- 2-Wege-Reißverschluss vorne (doppelt abgedeckt) (Modell Quantus Control)
- Beide Varianten (Druckknopfverschluss, Reißverschluss) auch ohne Taschen erhältlich
- Clipband aus Reinraumstoff (bedruckt/unbedruckt)
- Individuelle Aufdrucke: Firmenlogo, Name, Codierung etc.
- Laschen zur Befestigung von Stiften, Mobiltelefonen, Identifikationsausweisen etc.