Quantus Overalls
Merkmale:
  • Kappnähte zur dichten und sicheren Nahtabdeckung
  • Kunststoff-Reißverschluss vorne (doppelt abgedeckt) 
  • Stehkragen mit Druckknopfverschluss
  • Tunnelgeführter Taillengummi, über Knopf in der Weite einstellbar 
  • Komfortabler Raglan-Ärmelschnitt
  • Antistatische Trikotmanschetten als Armabschluss
  • Weitenverstellbarer Beinabschluss mit Druckknöpfen
  • Clipbandvorrichtung (Druckknöpfe) auf der linken Brust; Clipband aus weißem PES-Fertigband (BxH: 12 cm x 2 cm)
  • Eingenähter Kragenspiegel mit Etikett
  • Aufhängelasche am Kragen
Optionen:
  • Antistatische Trikotmanschetten als Beinabschluss
  • Clipband aus Reinraumstoff (bedruckt/unbedruckt)
  • Individuelle Aufdrucke: Firmenlogo, Name, Codierung etc.
  • Lasche zur Befestigung von Stiften, Mobiltelefonen, Identifikationsausweisen etc. (BxH: 8 cm x 4 cm)
  • ESD-fähige Modelle auf Anfrage erhältlich
  • Kombi-Overall: Overall mit integrierter Flachhaube, inkl. Ohrnetzeinsatz, offenes Gesichtsfeld, 4 Druckknöpfe vorne zum Anpassen, Haube hinten mittels Druckknöpfen verstellbar.
Größen: XXS – XXXL, Sondergrößen auf Anfrage erhältlich!