Antistatische Polyethylen-Verpackungen
Merkmale:
- Ultrasauberes Polyethylen in rosa
- Nicht korrosiv
- Weitgehend chemikalienbeständig
- Wahlweise als Flachbeutel oder Schlauchfolie erhältlich
- Einfach verschließbar durch Hitzeversiegelung (Siegeltemperatur: 120 bis 200° C)
- Konformitätszertifikat bei jeder Lieferung
Flachbeutel:
- Verschiedene Breiten und Längen
- Standardstärke: 0,150 mm
- Wahlweise auch mit Selbstklebeverschluss
Schlauchfolie:
- Verschiedene Breiten und Längen
- Standardstärke: 0,150 mm
- Die ideale Verpackung für überlange Sterilgüter
- Schlauchfolie auf Kunststoffkern