Reinraum-Polyethylen-Verpackungen
![](/m-ch.vwr.com/de_CH/images/basan_Pack_PE_200.jpg)
Merkmale:
- Ultrasauberes, klares Polyethylen
- Transparente Folie bietet den Vorteil der Produktsichtbarkeit
- Gammasterilisierbar
- Sterilisationsindikatoren auf der Verpackung
- Keine Gasemissionen
- Weitgehend chemikalienbeständig
- Einfach verschließbar durch Hitzeversiegelung (Siegeltemperatur: 120° bis 200° C)
- Als Flachbeutel oder Schlauchfolie erhältlich
- Konformitätszertifikat bei jeder Lieferung
Flachbeutel:
- Verschiedene Breiten und Längen
- Standardstärke: 0,100 mm
Schlauchfolie:
- Verschiedene Breiten und Längen
- Standardstärke: 0,100 mm
- Schlauchfolie auf Kunststoffkern. Die ideale Verpackung für überlange Sterilgüter.