Transparentpapier-Reinraum-Verpackung
Merkmale:
- Material: Sterilisationskraftpapier mit Verbundfolie aus Polyester/Polypropylen
- Transparente Folie bietet den Vorteil der Produktsichtbarkeit
- Uneingeschränkte Eignung für Dampf-, Ethylenoxid- und Formaldehydsterilisation
- Sterilisationsindikatoren auf den Verpackungen
- Einfaches, sicheres Verschließen mit Durchlaufsiegelgeräten
- Entnahmehilfe erleichtert das Öffnen der Verpackung
- Folien können mit sterilisationsfesten Faserschreibern beschriftet werden
- Wahlweise als Flachbeutel oder Schlauchfolie in unterschiedlichen Breiten und Längen erhältlich
- Schlauchfolien sind die ideale Verpackung für überlange Sterilgüter
Produktauswahl
Transparentpapier-Verpackung
Bitte treffen Sie eine Auswahl aus einer Liste von Produkten, und verfeinern Sie Ihre Suche nach Attributen …