Lösungen für die TOC-Analyse
Lösungen für die Gesamtkohlenstoff (TOC)-Analyse zum Nachweis organischer Kontamination in Wasser
Gelöster organischer Kohlenstoff wird durch Natriumpersulfat oxidiert und das erzeugte CO2 mit einem Spektralphotometer gemessen. Viele weitere Reagenzien in Lösung werden verwendet: Säuren, Basen... je nach Wassertyp. Die gängigsten Reagenzien können von VWR geliefert werden, z. B.:
- Natriumhydroxid 1,2 N Lösung
- Schwefelsäure 1,8 N Lösung
- Natriumpersulfat-Lösungen, in verschiedenen Konzentrationen
- Phosphorsäure 10 % Lösung
- Phosphorsäure 25 % Lösung
Viele andere Lösungen sind ebenfalls auf Anfrage erhältlich – bitte wenden Sie sich an Ihr zuständiges Vertriebszentrum oder Ihren Chemie-/Chromatographiespezialisten.