Thermoreaktoren
Schnellaufschluss von CSB und TOC.
3 Modelle:
- TR 320: Grundmodell für 12 Küvetten und 7 vorgespeicherte Temperaturprogramme
- TR 420: Aufnahme von 24 Küvetten, zusätzliche 8 vom Benutzer definierte Programme
- TR 620: Aufnahme von zusätzlichen 2x 12 Küvetten mit 2 Temperaturzonen