So viel mehr als eine saubere Oberfläche ...
So viel mehr als eine saubere Oberfläche ...
Contec Inc ist ein nach ISO 9001:2015 zertifizierter, globaler Hersteller von Produkten für die Kontaminationskontrolle in kontrollierten Umgebungen. Das umfangreiche Portfolio an sterilen oder unsterilen Reinraumprodukten, von getränkten Wischtüchern, Mopps, Desinfektionsmitteln und Tupfern, ist für viele Reinigungs- und Desinfektionsanwendungen in kritischen Umgebungen ideal. Die Reinraumprodukte von Contec werden in einer Vielzahl von Branchen eingesetzt, u.a. in den Bereichen Pharmazie, Medizinprodukte, Biopharma, Optik, sowie der Halbleiter- und Mikroelektronikindustrie.
Alkohole, Desinfektions- und Reinigungsmittel
Ein umfassendes Portfolio an Desinfektionsmitteln und Lösungen für kritische und sterile Umgebungen. Von Wasserstoffperoxidlösungen und IPA bis hin zu schnell wirkenden, validierten Sporiziden und mehr.
Reinraum Wischtücher und Tupfer
Sterile und unsterile, trockene und getränkte, Vlies- und Mikrofasertücher, sowie unterschiedliche Tupfer in verschiedenen Längen, Kopfgrößen und Materialien.
Mopsysteme und Zubehör für den Reinraum
Ein umfassendes Portfolio an Wand- und Deckenwischern, Eimern, Wagen und Zubehör zur Desinfektion und Reinigung von Böden, Wänden, Decken, Sicherheitswerkbänken oder Isolatoren in kritischen und sterilen Umgebungen.
Unsere Produktempfehlungen
Contec ReFIBE™ Reinraum-Wischtücher aus recycelten Wasserflaschen!
Strick-Polyestertücher aus 100% recycelten Wasserflaschen, mit heiß versiegelten Kanten. Jede Packung an Wischtüchern führt 35 recycelte Flaschen einen neuen, sinnvollen Verwendungszweck zu.
BPR-zugelassene, mit 70% IPA getränkte Wischtücher
Getränkte Wischtücher bieten viele Vorteile gegenüber trockenen Wischtüchern, die mit Alkohol getränkt werden. Sie reduzieren den Lösungsmittel-verbrauch, erhöhen den Komfort und bieten eine exzellente Lösungsmittelkontrolle.
Contec ProChlor Sporizid
Das revolutionäre neue Sporizid tötet Sporen in unter einer Minute zu 100% ab. Es besteht aus hypochloriger Säure und destilliertem Wasser, wird gebrauchsfertig geliefert und ist wirksam gegen Bakterien, Pilze, Schimmel, Hefen, Viren und Sporen.
EasyReach™ Reinigungs-werkzeug
Das EasyReach-Reinigungswerkzeug aus Edelstahl wurde entwickelt, um Isolatoren, LaminarAir-Flow-Hauben, Handschuhboxen und andere beengte Umgebungen zu reinigen, und durch leichte Bedienung den Zugang zu diesen Bereichen zu erleichtern.