Alkohole, Desinfektions- und Reinigungsmittel
Contec bietet ein umfassendes Portfolio speziell formulierter Chemikalien für die Reinigung und Desinfektion von kritischen und sterilen Umgebungen. Von Wasserstoffperoxidlösungen und IPA bis hin zu schnell wirkenden, validierten Sporiziden hat Contec die Reinigungslösungen, die Sie benötigen. Contec bietet zudem eine Auswahl an sterilen, neutralen Reinigungslösungen für Reinraumumgebungen.
Produktempfehlungen
Contec ProChlor Sporizid
Das revolutionäre neue Sporizid tötet Sporen in unter einer Minute zu 100% ab. Es besteht aus hypochloriger Säure und destilliertem Wasser, wird gebrauchsfertig geliefert und ist wirksam gegen Bakterien, Pilze, Schimmel, Hefen, Viren und Sporen.
Contec HydroPure Desinfektionsmittel
Contec HydroPure ist eine Mischung aus 6%-igem Wasserstoffperoxid und destilliertem Wasser. Wirksam gegen Bakterien, Pilze, Hefen und Sporen, hinterlässt nur geringe bis keine Rückstände. Erhältlich in steriler Ausführung mit garantiertem Endotoxingehalt…
Contec Sterile Portfolio mit 70% Alkohol
Das Contec Portfolio mit 70% IPA oder denaturiertes Ethanol ist in 500-ml- bzw. 1-L-TSprays oder 5-L-Deckelbehältern erhältlich. Im Reinraum verarbeitet, auf 0,2 Mikron gefiltert und entweder steril zweifach oder dreifach verpackt.
Contec NeutraKlean Reinigungsmittel
NeutraKlean ist ein sanftes, nicht schäumendes Reinigungsmittel zur Desinfektion vor gereinigter Oberflächen in Reinräumen, und ideal zur Reinigung geringer Partikelmengen nach Wartungsarbeiten und Beseitigung von Desinfektionsmittelrückständen.