Reinraum-Wischtücher und -Tupfer
Contec bietet ein umfangreiches Portfolio an Reinraum-Wischtüchern, die den Anforderungen einiger der kritischsten Umgebungen der Welt entsprechen. Viele verschiedene Varianten, führende Technologien und Verarbeitungsoptionen für sterile und unsterile, trockene und getränkte, Vlies- und Mikrofasertücher, sowie eine Reihe von Tupfern mit unterschiedlichen Längen, Kopfgrößen und Materialien.
Produktempfehlungen
PROSAT® MBPP Wischtücher mit 70 % IPA (PS-911)
Die mit einer Lösungen aus 70% IPA und 30% DI-Wasser getränkten Wischtücher bieten eine außergewöhnliche Reinheit, und ermöglichen ein gleichmäßiges und konsistentes Auftragen der Lösung auf Oberflächen.
Anticon® MicroQuilt Hybrid-Wischtuch
Anticon® MicroQuilt kombiniert die Reinheit eines gestrickten Polyester-Wischtuchs mit der Absorptions- und Partikelaufnahme-fähigkeit eines Mikrofaser-Wischtuchs. Es ist das saugfähigste und reinste Wischtuch, das Contec bietet.
PROSAT® Sterile Polynit Heatseal LE Wischtücher
Die Wischtücher bestehen aus 100 % gestricktem Polyester und sind mit einer Mischung aus 70 % IPA und WFI vorgetränkt. Jede Charge wird vor der Freigabe geprüft und auf einen niedrigen Endotoxingehalt von unter < 1 Endotoxineinheit/Tuch zertifiziert.
CONSTIX® Portfolio an Reinraum-Tupfern
CONSTIX® bietet mit über 30 einzigartigen Schaumstoff-, Polyester- und Baumwoll-Tupfern eine Lösung für die meisten Herausforderungen bei Anwendungen mit einem Tupfer. Jeder Tupfer wurde mit unterschiedlichen Längen, Kopfgrößen und Materialien entwickelt.