Quantus – Überstiefel
Merkmale:
- Reißverschluss in Front
- Elastischer Gummizug hinten mit verstellbarem Druckknopfabschluss
- Schnappverschluss über Spann
- Hellgraue Kunststoffsohle (Maestro), mit hohem Sohlenrand (stabil, wasserdicht, autoklavierbar)
- Polyesterbandverstärkung zwischen Sohle und Gewebe
- Größen: S bis XL
Variationsmöglichkeiten:
- PES-Bänder zum Binden auf Knie- und Knöchelhöhe
- Zusätzlicher Schnappverschluss über Spannereich
Quantus® Überstiefel Plus Q-D
Merkmale:
- Kunststoff-Reißverschluss, verdeckt und seitlich versetzt (nach außen)
- Gamaschenabschluss oben, wird mittels PES-Band und Klemmschnalle justiert
- Zwei Laschen als Einfädelhilfe für das abstehende PES-Band an der Gamaschenkante
- Klemm-Schnappverschluss über Spann
- Doppelte Verstärkung aus Oberstoff
- Umrandungsverstärkung zwischen Sohle und Gewebe aus CONTROL Gewebe (weiß)
- Hellgraue Nitril-Kunststoffsohle CRS-BA low (ergonomisch geformt, aufgerautes Profil, stabil, wasserdicht, autoklavierbar)