Quantus Hauben
Merkmale:
- Flacher Kopfaufsatz
- Spiralreißverschluss vorne (Kunststoff)
- Schulterabdeckung
- Optimale Passform durch stufenlose Weitenverstellung am Hinterkopf (Kunststoff-Clipschnalle)
- Komfortabler Ohrnetzeinsatz
- Druckknöpfe zum Einknöpfen des Mundschutzes an der Hauben-Innenseite (sowie zur Höhenverstellung)
Größen: XS – XL
Optionen:
- Großer Kopfaufsatz
- Verstellmöglichkeit am Hinterkopf wahlweise durch Bindebänder oder Schnalle
- Codierung und/oder Firmenlogo-Aufdruck
- Auch als Modell mit Augenschlitz erhältlich