Quantus Overalls
Merkmale:
- Kappnähte zur dichten und sicheren Nahtabdeckung
- Kunststoff-Reißverschluss vorne (doppelt abgedeckt)
- Stehkragen mit Druckknopfverschluss
- Tunnelgeführter Taillengummi, über Knopf in der Weite einstellbar
- Komfortabler Raglan-Ärmelschnitt
- Antistatische Trikotmanschetten als Armabschluss
- Weitenverstellbarer Beinabschluss mit Druckknöpfen
- Clipbandvorrichtung (Druckknöpfe) auf der linken Brust; Clipband aus weißem PES-Fertigband (BxH: 12 cm x 2 cm)
- Eingenähter Kragenspiegel mit Etikett
- Aufhängelasche am Kragen
Optionen:
- Antistatische Trikotmanschetten als Beinabschluss
- Clipband aus Reinraumstoff (bedruckt/unbedruckt)
- Individuelle Aufdrucke: Firmenlogo, Name, Codierung etc.
- Lasche zur Befestigung von Stiften, Mobiltelefonen, Identifikationsausweisen etc. (BxH: 8 cm x 4 cm)
- ESD-fähige Modelle auf Anfrage erhältlich
- Kombi-Overall: Overall mit integrierter Flachhaube, inkl. Ohrnetzeinsatz, offenes Gesichtsfeld, 4 Druckknöpfe vorne zum Anpassen, Haube hinten mittels Druckknöpfen verstellbar.
Größen: XXS – XXXL, Sondergrößen auf Anfrage erhältlich!