Messer zum Öffnen von Verpackungen
![](/m-ch.vwr.com/de_CH/images/basan_Pack_Bagcutter_200.jpg)
Spezielle Messer zum Öffnen von Reinraum-Verpackungen sind als Einweg- oder Mehrweg-Variante erhältlich.
Die Einweg-Variante hat eine automatisch versenkbare Sicherheitsklinge. Ein Auswechseln der Klinge ist nicht erforderlich. Durch Gammastrahlung sterilisiert.
Die Mehrweg-Variante ist aus Edelstahl, autoklavierbar und mit auswechselbarer Klinge.
Produktauswahl
![](/m-ch.vwr.com/de_CH/images/basan_Pack_bagcutters_thumb.png)
Messer und Schneider
Bitte treffen Sie eine Auswahl aus einer Liste von Produkten, und verfeinern Sie Ihre Suche nach Attributen …