Reinraum-Notizbücher
Unseres Reinraum-Notizbücher bestehen aus Reinraum-Papier, das in Umgebungen der ISO Klasse 5 verarbeitet und verpackt wird. Sie sind ideal für Notizen in Reinräumen und kontrollierten Umgebungen.
Die Umschläge mit Spiralbindung sind aus transparentem, antistatischem Polypropylen, ohne Amide oder Silikon. Bedruckung mit Tinte mit geringen Natriumgehalt reduziert die Verunreinigung durch Ionen.
Produktauswahl
Notizbücher
Bitte treffen Sie eine Auswahl aus einer Liste von Produkten, und verfeinern Sie Ihre Suche nach Attributen …