Reinraum-Papier & Reinraum-Haftnotizen
Unser Reinraum-Papier ist mit einer Latex-Imprägnierung für optimale Reinheit und Glätte versehen. Durch die leichte Farbgebung einfach von Normalpapier unterscheiden. Es ist beschreibbar, kopierfähig und bedruckbar auf allen handelsüblichen Geräten und bietet eine sehr gute Oberflächenhaftung von Toner/Tinte.
Haftnotizen aus Reinraum-Papier, verpackt in einer Reinraumumgebung der Klasse 100 (ISO 5). Zur Kennzeichnung von Dokumenten und für Kurzmitteilungen im Reinraum. In verschiedenen Farben erhältlich.
Produktauswahl
Papier & Haftnotizen
Bitte treffen Sie eine Auswahl aus einer Liste von Produkten, und verfeinern Sie Ihre Suche nach Attributen …