Reinraum-Klebebänder
![](/m-ch.vwr.com/de_CH/images/basan_Statio_Tapes_200.jpg)
Zur farbigen Markierung von Flächen, Geräten, Maschinen und Kleinstteilen sowie zur Aufbringung von Barcode-Etiketten. Sie haften gut, können aber rückstandslos entfernt werden. Sie sind sehr partikel- und ausgasungsarm und haben einen Rollenkern aus Kunststoff. Erhältlich in verschiedenen Farben und verschiedenen Breiten und Längen.
Klebebänder zur nahtlosen Verbindung zwischen Handschuh und Ärmel
Die "Cuff-Stripes" hinterlassen keine Kleberückstände und beschädigen die Bekleidung beim Entfernen nicht.
Produktauswahl
![](/m-ch.vwr.com/de_CH/images/basan_Statio_Tapes_Thumb.png)
Bänder
Bitte treffen Sie eine Auswahl aus einer Liste von Produkten, und verfeinern Sie Ihre Suche nach Attributen …