Reinraum-Sohlenreinigungsmaschine
Merkmale:
- Zur Sohlenreinigung (1 Platz)
- Inkl. Kanisterhalterung (23 l)
- Reinigung der Sohle durch rotierende Bürstenwalze
- Gehäuse in Wannenform verhindert Spritzwasser
- Abgeschrägte Kanten verbessern Hygiene
- Einfache Reinigung
Abmessungen (B×T×H)
Typ 23820: 706×515×1125 mm
Typ 23850: 470×670×1130 mm