Silikonschläuche
Wir bieten eine Vielzahl von platinvernetzten Silikonkomponenten, die sich nicht nur an den Bedürfnissen der Branchen in den Bereichen Pharmazie, Medizinprodukte und Biotechnologie orientieren, sondern auch entsprechend an Kundenanforderungen angepasst werden können.
Diese Produkte werden unter Reinraumbedingungen gemäß Klasse 8 nach höchsten Qualitäts- und Zertifizierungsnormen, einschließlich DIN EN ISO 13485, DIN EN ISO 14644 und DIN EN ISO 14971 (2013), sowie GMP- und FDA-Richtlinien hergestellt und verpackt.
Neben Standardsilikonschläuchen bieten wir auch:
- Silikonschläuche für Peristaltikpumpen
- Gewebeverstärkte Schläuche für besonders anspruchsvolle Anwendungen wie den Transport von Flüssigkeiten unter hohem Druck
- Farblich gekennzeichnete Schläuche für bessere Unterscheidbarkeit in komplexen Systemen
- PharmaFokus® Schläuche aus platinvernetztem Silikonelastomer für die pharmazeutische Produktion
- Silikondichtungen dichten zusammengesteckte Komponenten von Medizinprodukten gegeneinander ab oder ermöglichen Schlauch-zu-Schlauch-Verbindungen
- Silikon-Stopfen in pharmazeutischer Qualität zum Abdichten und luftdichten Verschluss von Glasprobenröhrchen, -fläschchen und -kolben
Produktauswahl
Silikonschläuche
Eine Vielzahl von platinvernetzten Schlauchprodukten sind nach den höchsten Qualitäts- und Zertifizierungsnormen gefertigt.