Nassbänke/Chemietische
Merkmale:
- Selbsttragende Konstruktion aus dicht verschweißten, 20 mm starken Polypropylen-Platten
- Arbeitsplatten wahlweise aus Edelstahl oder naturfarbenem Polypropylen
- Flächenabsaugung über die perforierte Arbeitsplatte
- Auffangwannen mit Abluftstutzen, dicht mit dem Gehäuse verschweißt
- Boden der Auffangwannen mit Gefälle von 2% seitlich nach hinten
- Auffangwanne mit Grobsieb
- Wahlweise Einbau von Säurebädern, Rinsern, Spülbädern usw. möglich
- Unterbereich mit Klapptüren versehen; der Unterbereich kann ebenso wie die perforierte Arbeitsplatte abgesaugt werden
- Wahlweise kann der Unterbau auf höhenverstellbaren Edelstahlfüßen stehen
- Grundversorgungsanschlüsse an der Rückseite des Tisches
- Bedien- und Anzeigenelemente gut einsehbar auf der Vorderseite in Tischhöhe
- Die transparente Abdeckung sorgt für einen Spritzwasserschutz
Abmessungen:
Modell: CT 975
Bankbreite: 975 mm
Rasteranzahl (Arbeitsplatten/Wannen): 2
Banktiefe: 695 oder 850 mm
Türbreite: 675 mm
Modell: CT 1280
Bankbreite: 1280 mm
Rasteranzahl (Arbeitsplatten/Wannen): 3
Banktiefe: 695 oder 850 mm
Türbreite: 780 mm
Modell: CT 1585
Bankbreite: 1585 mm
Rasteranzahl (Arbeitsplatten/Wannen): 4
Banktiefe: 695 oder 850 mm
Türbreite: 1085 mm
Modell: CT 1890
Bankbreite: 1890 mm
Rasteranzahl (Arbeitsplatten/Wannen): 5
Banktiefe: 695 oder 850 mm
Türbreite: 1390 mm