Taupunkt- und Feuchtemessgeräte
Bei einigen spezifischen Anwendung in der pharmazeutischen Industrie muss die Kalibrierung regelmäßig alle 3 Monate durchgeführt werden, da die Messgeräte dem Validierungsprozess unterliegen und selbst kleinste Schwankungen großen Einfluss auf die Anwendung haben können.
Feuchtekalibrator
- Zur Kalibrierung von Feuchtesensoren, Transmittern und tragbaren Geräten
- Generiert stabile Feuchtekonzentrationen zwischen 10 und 90% rF
- Kompakt und leicht zu transportieren
- Schnelle Stabilisierung der Testkammer
- Optional: unabhängiges, rückführbares Referenzhygrometer
- Gleichzeitige Kalibrierung mehrerer Sensoren möglich
Feuchte- und Temperaturkalibrator
- Zur Kalibrierung von rF-Feuchtesensoren und Transmittern
- Generiert Temperaturen von 10 bis 50° C mit einer Genauigkeit von 0,1° C sowie eine Feuchte von 10 - 90% rF
- Präzise und wiederholbare Kalibrierungen möglich
- Generiert Feuchte und Temperatur gleichzeitig
- Exzellente Stabilität
- Kompakt und leicht zu transportieren
- Optional: eingebauter Datenschreiber zur Protokollierung des eingebauten Referenzsensors und der zu kalibrierenden Sensoren
- Passend für Sensoren mit Durchmessern von 5 bis 25 mm