Unsterile Reinigungs- und Desinfektionsmittel für Oberflächen und CIP
Da das Angebot an unsterilen Produkten länderspezifisch variiert, finden Sie auf dieser Seite einen Überblick über die erhältlichen Produktgruppen. Unser Vertriebsteam informiert Sie gerne, welche Produkte in Ihrer Region verfügbar und für Ihre spezifische Anwendung am besten geeignet sind.
Reinigungsmittel für Oberflächen:
- Alkalische hochschäumende Oberflächenreiniger
- Neutrale hochschäumende Allzweck-Reinigungsmittel
- Nichtschäumende Reinigungsmittel für stark beanspruchte Böden. Manuell oder mit Reinigungsgeräten verwendbar.
Reinigungsmittel – CIP:
- Alkalische CIP-Reinigungsmittel zur Entfernung von organischen Verunreinigungen, einschließlich Fetten und Ölen
- Säurehaltige CIP-Reinigungsmittel zur Entfernung von organischen und anorganischen Verschmutzungen, insbesondere mineralischen Ablagerungen und Kalkablagerungen
Desinfektionsmittel für Oberflächen:
- Desinfektionsreiniger auf Basis quartärer Ammoniumverbindungen
- Nicht sporozide Desinfektionsmittel zur Abschlussdesinfektion mit breitem Wirkungsspektrum
Desinfektionsmittel – CIP:
- CIP-Desinfektionsmittel auf Basis von Peressigsäure
- CIP-Desinfektionsmittel auf Basis von Natriumhypochlorit