Desinfektionsmittel, Seifen und Cremes
Handhygiene ist besonders in Reinräumen und kontrollierten Umgebungen wichtig, in denen mit empfindlichen Teilen gearbeitet wird oder eine Pathogen-Exposition möglich ist. Zudem stellt das Tragen von Handschuhen über viele Stunden täglich eine große Belastung für die Haut dar und kann Irritationen und sogar Hautkrankheiten verursachen.
Ein gutes Handreinigungs- und Desinfektionsprogramm, verbunden mit der regelmäßigen Anwendung eines Hautpflegeprodukts, verbessert die Hygiene, schützt vor Kreuzkontaminationen und wirkt dem Entstehen von Hautproblemen entgegen.
Unser Angebot umfasst zahlreiche verschiedene Marken und Produkte, die Verfügbarkeit kann aber je nach Land variieren. Verpackung und Spendersysteme sind ebenfalls in unterschiedlichen Varianten erhältlich. Unsere Vertriebsmitarbeiter unterstützen Sie gerne bei der Auswahl der besten Lösung für Ihre Anwendung in einem Reinraum oder einer kontrollierten Umgebung.
Flüssigseifen:
Milde, synthetische Seifenlotionen, für häufiges Händewaschen geeignet.
Farbstoff- und parfümfrei oder auch leicht parfümiert erhältlich.
Hautpflegecremes:
Silikonfreie O/W-Emulsionen auf Wachsbasis; rückfettend, zur Vorbeugung von Hautirritationen. Dermatologisch getestet.
Desinfektionsmittel:
Effektive Desinfektion und Vorbeugung von Hautirritationen.
Erhältlich auf Ethanolbasis und auf Basis von 2-Propanol und 1-Propanol.