Sterile Lösungen für Oberflächen in Reinräumen
Die Lösungen werden vor dem Befüllen und Verpacken unter Reinraumbedingungen auf 0,2 µm gefiltert und entweder aseptisch oder Gamma-bestrahlt abgefüllt.
Neutrales Reinigungsmittel
- Hochschäumender Flüssigreiniger, pH-neutral
- Auf 0,2 µm gefiltert, Gamma-bestrahlt, zweifach verpackt
- Im Lieferumfang enthalten: Analyse-, Bestrahlungs- und Sterilitätszertifikat
- Verpackung: 100× 30 ml oder 50× 50 ml Konzentrat
Ethanol und IPA
- Desinfektionsmittel mit breitem Wirkungsspektrum
- Prüfungen CEN 1276, CEN 1650 und CEN 13697 bestanden
- Auf 0,2 µm gefiltert, Gamma-bestrahlt (900 ml) oder aseptisch abgefüllt (5 Liter), zweifach verpackt
- Im Lieferumfang enthalten: Analyse-, Sterilitäts- und Bestrahlungszertifikat, wenn zutreffend
- Denaturiertes Ethanol: 70% Ethanol, 30% Wasser (WFI) denaturiert mit IPA
- Isopropylalkohol: 70% Isopropylalkohol, 30% Wasser (WFI)
- Auch als Aerosol mit gereinigtem Wasser erhältlich
- Verpackung: 6× 900-ml-Sprühflasche, 6× 1-l-Sprühflasche
4× 5-l- oder 2× 5-l-Kanister, 12× 300 ml Aerosol
Sporizide Desinfektionsmittel
- Zwei-Komponenten-System zur Herstellung einer Chlordioxid-Lösung
- Prüfungen CEN 1276, CEN 1650, CEN 13697 und CEN 13704 bestanden
- Auf 0,2 µm gefiltert, aseptisch abgefüllt und zweifach verpackt
- Im Lieferumfang enthalten: Analyse- und Sterilitätszertifikat
- Auf Chlordioxid-Basis
- Kompatibel mit amphoteren Desinfektionsmitteln im Rotationssystem
- Wirksam gegen Sporen in nur 5 - 8 Minuten!
- Verpackung: 25× (2× 100 ml) Konzentrat
4× (4,9 l + 100 ml) gebrauchsfertig
Amphotere Desinfektionsmittel
- Hochwirksames Oberflächen-Desinfektionsmittel
- Prüfungen CEN 1276, CEN 1650 und CEN 13697 bestanden
- Auf 0,2 µm gefiltert, aseptisch abgefüllt, zweifach verpackt
- Im Lieferumfang enthalten: Analyse- und Sterilitätszertifikat
- Validierte HPLC-und Titrations-Testmethoden stehen zur Verfügung
- Kompatibel mit sporiziden oder QAC-Desinfektionsmitteln im Rotationssystem
- Verpackung: 50× 50 ml oder 50× 100 ml Konzentrat,
6× 900-ml-Sprühflasche, 4× 5-l- oder 2× 5-l-Kanister
Quatäre Ammonium-Desinfektionsmittel
- Hochwirksames Oberflächen-Desinfektionsmittel auf Basis von Quats
- Auf 0,2 µm gefiltert, aseptisch abgefüllt und zweifach verpackt
- Im Lieferumfang enthalten: Analyse- und Sterilitätszertifikat
- Hervorragende Materialverträglichkeit
- Weitreichender Einsatzbereich
- Verpackung: 50× 25 ml oder 50× 100 ml Konzentrat,
6× 900-ml-Sprühflasche, 4× 5-l- oder 2× 5-l-Kanister