VWR® CHF5CB Overalls
Keine Kompromisse in Sachen Komfort und Sicherheit
Suchen Sie nach einem guten, elementaren Schutz für Anwendungen, die weniger anspruchsvolle Schutzanforderungen stellen? Diese VWR CHF5CB Overalls stauen beim Tragen keine Wärme und sind nicht so empfindlich wie Overalls aus mikroporöser Folie. Sie bieten mehr Schutz als SMS-Overalls und erfüllen Ihre Budgetanforderungen.
- Chemikalienschutz Kat. III, Typ 5/6
- Weicherer Stoff: Fassen Sie das Kleidungsstück an, und spüren Sie den Unterschied
- Eine andere Balance von Schutz und Komfort
- Hergestellt aus einem neuen kostengünstigen Polyethylen-Faservlies
- Optimiertes Design und optimierte Verpackung
Melden Sie sich an um Ihre Preise und die Verfügbarkeit zu sehen.
Konfektionsgröße | VE | Best.-Nr. | Preis | Menge | |
---|---|---|---|---|---|
S | 25 | 113-8379E | |||
M | 25 | 113-8380E | |||
L | 25 | 113-8381E | |||
XL | 25 | 113-8382E | |||
XXL | 25 | 113-8383E | |||
3XL | 25 | 113-8384E |