Microflex® 93-260 Einweghandschuhe mit Doppelbeschichtung aus Nitril und Neopren
Sehr dünner chemikalienbeständiger Einweghandschuh aus synthetischen Verbundmaterialien
- Dreilagiges Design für verbesserten Schutz gegen aggressive Chemikalien wie Säuren, Lösungsmittel und Basen
- Dünnwandige Konstruktion im µ-Bereich für eine höhere Tastsensibilität und Fingerbeweglichkeit.
- Extraweiches Material und anatomisches Design für eine exzellente Passform, ein herausragendes Tragegefühl, eine hohe Flexibilität und eine längere Lebensdauer.
- Niedriger AQL-Wert für Mikrolöcher (0,65) und verlängerte Stulpe für einen zuverlässigen Schutz vor Gefahrstoffen
- Silikonfreie Materialformulierung und Verarbeitung zur Gewährleistung eines hohen Produktschutzes.