Die Schutzbrillen uvex pheos cx2 bringen hervorragende Leistungen
Der Gewinner am Arbeitsplatz!
Für die meisten Arbeiten geeignet
Die neue uvex pheos cx2 bringt die meistverkauften Schutzbrillen von uvex auf ein ganz neues Level. Der X-tended Eyeshield mit der Spritzguss-Softkomponenten-Technologie bietet einen verlässlichen Schutz vor Spritzern und Partikeln. Durch die Anpassbarkeit an vier Punkten ist gewährleistet, dass die Brille perfekt sitzt, was den zuverlässigen Schutz ermöglicht. Das spezielle Design und die Form der Bügel sowie die innovative X-Twist-Technologie ermöglichen die Anpassung der uvex pheos cx2 an die individuelle Kopfweite und bieten einen bequemen, rutschfesten Sitz. Die Schutzbrille uvex pheos cx2 leistet Außergewöhnliches, um Sie in Ihrem Arbeitsalltag zu schützen.
- X-Twist Technologie
- Kratzfest und beschlagfrei
- X-tended Eyeshield
- Einfach zu falten
- Ideale Belüftung
Melden Sie sich an um Ihre Preise und die Verfügbarkeit zu sehen.
UV-Schutz (5-2.5), Linsen | Farbe | Best.-Nr. | Preis | Menge | |
---|---|---|---|---|---|
Scheibe PC grau | Weiß/schwarz | 111-2148E | |||
Scheibe PC farblos | Schwarz/blau | 111-2149E | |||
Scheibe PC farblos | Schwarz/grau | 111-2150E | |||
Scheibe PC farblos | Rot/grau | 111-2151E | |||
Scheibe PC farblos | Blau/grau | 111-2332E |