Masterflex L/S Schlauchoptionen
Erzielen Sie Spitzenleistungen mit Ihren Masterflex L/S Pumpenköpfen, wenn Sie präzisionsgepresste Schläuche verwenden. Die Schläuche werden mit engen Toleranzen gefertigt, die perfekt auf unsere L/S Pumpenköpfe abgestimmt sind. Wählen Sie zwischen Präzisionschläuchen und Hochleistungs-Präzisionsschläuchen. Hochleistungs-Präzisionsschläuche haben eine dickere Wand, die die Druckerzeugung, die Saughöhe, die Fähigkeit zum Pumpen viskoser Flüssigkeiten und die Lebensdauer der Schläuche verbessert. Wählen Sie aus über einem Dutzend verschiedener Formulierungen.
- BioPharm Plus Silicone (platingehärtet)
- BioPharm Silicone (platingehärtet)
- Chem-Durance® Bio
- C-Flex®
- C-Flex® ULTRA
- GORE® STA-PURE® Series PCS
- GORE® STA-PURE® Series PFL
- Norprene® (A 60 G)
- Norprene Food (A 60 F)
- PharMed®
- PharmaPure®
- Puri-Flex™
- Silicone (platingehärtet)
- Silicone (peroxidgehärtet)
- Tygon Chemical
- Tygon Food
- Tygon Fuel and Lubricant
- Tygon Lab
- Tygon® E-LFL
- Viton®
Spezifikationen für Präzisionsschläuche
Schlauchgröße | L/S 13 | L/S 14 | L/S 16 | L/S 25 | L/S 17 | L/S 18 |
---|---|---|---|---|---|---|
Innendurchmesser* in. (mm) | 0,03 (0,8) | 0,06 (1,6) | 0,12 (3,1) | 0,19 (4,8) | 0,25 (6,4) | 0,31 (7,9) |
Größe des Schlauchanschlusses* in. (mm) | 1/16 (1,6) | 1/16 (1,6) | 1/8 (3,2) | 3/16 (4,8) | 1/4 (6,4) | 3/8 (9,5) |
Durchflussbereich von 6 bis 600 U/min Antrieb mL/min | 0,36 bis 36 | 1,3 bis 130 | 4,8 bis 480 | 10 bis 1000 | 17 bis 1700 | 23 bis 2300 |
Maximaler Druck, kontinuierlich** | 25 psig (1,7 bar) | 20 psig (1,4 bar) |
15 psig (1,0 bar) |
10 psig (0,7 bar) |
||
Maximaler Druck, intermittierend** | 40 psig (2,7 bar) | 35 psig (2,4 bar) |
20 psig (1,4 bar) |
15 psig (1,0 bar) |
||
Maximales Vakuum** | 26" Hg (660 mm Hg) | 20" Hg (510 mm Hg) | ||||
Saughöhe | 29 ft HCO2-ÄquivalenteO (8,8 m HCO2-ÄquivalenteO) | 22 ft HCO2-ÄquivalenteO (6,7 m HCO2-ÄquivalenteO) |
Spezifikationen für Hochleistungs-Präzisionsschläuche
Schlauchgröße | L/S 15 | L/S 24 | L/S 35 | L/S 36 |
---|---|---|---|---|
Innendurchmesser* in. (mm) | 0,19 (4,8) | 0,25 (6,4) | 0,31 (7,9) | 0,38 (9,7) |
Größe des Schlauchanschlusses* in. (mm) | 3/16 (4,8) | 1/4 (6,4) | 3/8 (9,5) | 3/8 (9,5) |
Durchflussbereich von 6 bis 600 U/min Antrieb mL/min Die Werte in ( ) wurden mit dem Hochleistungs-Pumpenkopf erzielt. |
10 bis 1000 (11 bis 1100) |
17 bis 1700 (18 bis 1800) |
23 bis 2300 (26 bis 2600) |
29 bis 2900 (34 bis 3400) |
Maximaler Druck, kontinuierlich** | 25 psig (1,7 bar) | 20 psig (1,4 bar) |
15 psig (1,0 bar) |
|
Maximaler Druck, intermittierend** | 40 psig (2,7 bar) | 35 psig (2,4 bar) |
20 psig (1,4 bar) |
|
Maximales Vakuum** | 26" Hg (660 mm Hg) | 24" Hg (610 mm Hg) |
||
Saughöhe | 29 ft HCO2-ÄquivalenteO (8,8 m HCO2-ÄquivalenteO) | 27 ft HCO2-ÄquivalenteO (8,3 m HCO2-ÄquivalenteO) |
* Nenngröße.
** Die tatsächliche Leistung variiert je nach Formulierung der Schläuche.