Befestigung von Schläuchen an Masterflex L/S Standardpumpenköpfen
Videozusammenfassung
In diesem Video wird gezeigt: wie man Silikon- und Tygon Laborschläuche richtig an einem Masterflex L/S Standardpumpenkopf befestigt.
Die Schritte
Vorbefestigung
  • Wählen Sie einen L/S Standardpumpenkopf: für dünnwandige Schläuche oder für dickwandige Schläuche
  • Stellen Sie sicher, dass sich die „Druckscheiben“ auf beiden Seiten des Rotors befinden
  • Suchen Sie den Schlauchschlüssel und halten Sie ihn bereit
  • Der Schlauchschlüssel sorgt für die richtige Dehnung und Zentrierung des Schlauchs
Masterflex L/S Standard Pump Heads for High-Performance Precision Tubing
Befestigung von Silikon- oder Tygon Laborschläuchen
  1. Wählen Sie die gewünschte Schlauchlänge
  2. Setzen Sie die Schlauchverbinder und Klemmen ein
  3. Entfernen Sie eine der „Endglocken“ des Kopfes
  4. Drehen Sie ihn so, dass sich die Anschlüsse in Ihrer Handfläche befinden
  5. Führen Sie den Schlauch über seine natürliche Krümmung in den Anschluss ein
  6. Schieben Sie ihn bis zu den ersten beiden Rollen vor.
  7. Führen Sie den Schlauchschlüssel zwischen Schlauch und Rotorplatte ein
  8. Drehen Sie den Schlüssel und schieben Sie ihn über den Schlauch auf die andere Seite, während Sie den Schlauch in Position halten
  9. Entfernen Sie den Schlüssel, wenn dies geschehen ist
  10. Setzen Sie die Endglocke wieder ein und richten Sie beide Hälften aus
  11. Drücken Sie die beiden Hälften zusammen Quetschen Sie die Schläuche nicht mit den Fingern oder zwischen den beiden Hälften ein
  12. Wenn sich der Pumpenkopf nur schwer schließen lässt, stecken Sie den Schlauchschlüssel in den Schlitz und drehen Sie ihn ein- bis zweimal
  13. Prüfen Sie, ob der Schlauch im Pumpenkopf zentriert ist
TIPP: Wenn das Drehen des Schlüssels oder das Schließen der Pumpe bei Tygon Schläuchen schwierig ist, lassen Sie einen Tropfen Wasser über den Rand des Schlauches laufen So gleitet der Schlüssel leichter über den Schlauch
ZUSÄTZLICHER TIPP: Wenn Sie den Schlauch austauschen möchten, stecken Sie den Schlauchschlüssel in den Schlitz und drehen Sie ihn ein- bis zweimal, um den Pumpenkopf leicht auseinander zu drücken und das Entfernen des Schlauchs zu erleichtern.
Video-Transkript
Vor der Befestigung
Dies sind die L/S Standard-Pumpen. Jeder Pumpenkopf ist für eine Schlauchgröße ausgelegt,um eine optimale Aufnahme und Leistung zu gewährleisten. Heute werde ich die richtige Art und Weise der Befestigung eines Masterflex L/S Standard-Pumpenkopfes demonstrieren. Verschaffen wir uns jedoch zunächst einen Überblick über die beiden Typen von L/S Standard-Pumpen. Dieser Pumpenkopf verwendet dünnwandige Schläuche und hat Rollen, die leicht über die Platte hinausragen. Bei diesem Pumpenkopf werden dickwandige Schläuche verwendet. Die Rollen befinden sich innerhalb der Platte. Achten Sie auf die „Druckscheiben“ auf beiden Seiten und stellen Sie sicher, dass sich beide Druckscheiben auf dem Rotor befinden. Dies ist ein Schlauchschlüssel. Wir verwenden ihn beim Befestigen der Pumpe. Durch die Verwendung des Schlauchschlüssels wird der Schlauch richtig gedehnt und auf den Rollen und in der Pumpe zentriert. Jetzt können wir den Pumpenkopf befestigen!
Befestigung von Silikonschläuchen in einem Standard-Pumpenkopf
Wählen Sie zunächst die gewünschte Länge des Schlauchs aus, den Sie an der Pumpe befestigen möchten. Setzen Sie die Schlauchverbinder und Schlauchklemmen ein, um die Verbinder zu fixieren. Dies ist ein Silikonmaterial. Beachten Sie, dass der Schlauch eine natürliche Krümmung aufweist. Sie werden den Schlauch mithilfe dieser natürlichen Krümmung am Rotor befestigen. Entfernen Sie eine der „Endglocken“. Drehen Sie sie so, dass die Öffnungen in Ihrer Handfläche befinden. Nehmen Sie den Schlauch, legen Sie ihn mit der natürlichen Krümmung in die Öffnung, stützen Sie ihn gegen die ersten beiden Rollen, nehmen Sie diesen Schlauchschlüssel und setzen Sie ihn zwischen den Schlauch und die Rotorplatte. Beachten Sie, wie der Schlüssel den Schlauch in das Gehäuse drückt. Jetzt fange ich an, den Schlüssel ganz auf die andere Seite zu drehen, während ich den Schlauch mit meinem Daumen festhalte. Mithilfe des Schlüssels wird der Schlauch gleichmäßig in die Pumpe gepresst. Bewegen Sie den Daumen leicht nach vorne und entfernen Sie den Schlüssel. Setzen Sie die Endglocke wieder auf, achten Sie darauf, dass der Schlauch nicht eingeklemmt wird, und richten Sie ihn aus. Drücken Sie die beiden Hälften zusammen und achten Sie dabei darauf, dass der Schlauch nicht zwischen den beiden Hälften eingeklemmt wird. Beachten Sie, dass sich der Schlauch jetzt in der Mitte des Pumpenkopfes befindet.
Befestigung von Tygon-Lab Schläuchen in einem Standard-Pumpenkopf
Tygon Schläuche sind aus einem steiferen Material als Silikon. Wiederholen Sie das gleiche Verfahren wie beim Befestigen des Silikonschlauchs oben. Jetzt zeige ich Ihnen einen kleinen Trick, der beim Befestigen dieser Art von Material hilft. Wenn es Ihnen schwer fällt, den Schlüssel zu drehen oder die Pumpe zu schließen, nehmen Sie einen Tropfen Wasser und lassen Sie ihn über den Rand des Schlauchs laufen. So gleitet der Schlüssel leichter über den Schlauch Manchmal ist das Zusammensetzen des Pumpenkopfes etwas schwierig. Nehmen Sie den Schlüssel, stecken Sie ihn in den Schlitz und drehen Sie ihn ein- oder zweimal. Dadurch wird der Schlauch ein wenig gedehnt und entspannt. Die Pumpe sollte sich dann etwas leichter schließen lassen. Achten Sie darauf, dass Sie den Schlauch nicht einklemmen, und prüfen Sie, ob er zentriert ist. Wenn er nicht ganz zentriert ist, machen Sie sich keine Sorgen, denn wenn Sie ihn auf den Pumpenantrieb montieren und in Betrieb nehmen, wird er automatisch in der Pumpe zentriert – weil Sie den Schlüssel verwendet und den Schlauch richtig gedehnt haben.
Es gibt noch einen weiteren Trick, mit dem Sie die Pumpe leicht öffnen können, wenn Sie den Schlauch austauschen möchten. Stecken Sie den Schlauchschlüssel wieder in den Schlitz und drehen Sie ihn ein paar Mal. Dadurch wird der Pumpenkopf leicht auseinandergedrückt. Dadurch wird es einfacher, den Schlauch herauszunehmen.
Zuletzt aktualisiert am: