Ismatec: Auswahlhilfe für Schläuche
Auswahl Ihrer Schläuche
Um Ihr Ismatec-Pumpsystem zu vervollständigen, bestellen Sie zwei- oder dreistufige farbcodierte Schläuche oder Schläuche mit Nenndurchmesser. Wir bieten eine Vielzahl von Materialien und Größen sowie Verlängerungsschläuche.
Schlauchtypen
Zwei-Stopp-Schläuche
Verwenden Sie Zwei-Stopp-Schläuche in Kartuschen und Schlauchbettsets in Standardgröße. Wählen Sie aus den sieben unten aufgeführten Schlauchmaterialien. Verlängerungsschläuche sind ebenfalls erhältlich. Die Schlauchanschläge sind zur schnellen Identifizierung entsprechend der Schlauch-ID farbcodiert. Die Stopps halten den Schlauch mit der optimalen Spannung, die erforderlich ist, damit die Pumpenkopfrollen den Schlauch verschließen können. Das Ergebnis ist ein zuverlässiger Pumpvorgang mit wiederholbaren Durchflussraten.
Drei-Stopp-Schläuche
Verwenden Sie Drei-Stopp-Schläuche in Minikartuschen. Wählen Sie aus den sieben unten aufgeführten Schlauchmaterialien. Verlängerungsschläuche sind ebenfalls erhältlich. Die Schlauchanschläge, die je nach Schlauch-ID farbcodiert sind, halten den Schlauch mit der optimalen Spannung, die erforderlich ist, damit die Pumpenkopfrollen den Schlauch verschließen. Das Ergebnis ist ein zuverlässiger Pumpvorgang mit wiederholbaren Durchflussraten. Dank der drei Stopps können Sie zwei Schlauchabschnitte statt nur einem verwenden. Wenn ein Schlauchabschnitt verschlissen ist, können Sie einen neuen Abschnitt verwenden.
Schläuche mit Nenndurchmesser
Verwenden Sie Schläuche mit Nenndurchmesser mit den Schnellwechsel- und Schlauchbettpumpen. Wählen Sie aus den sieben unten aufgeführten Schlauchmaterialien.
Informationen zum Schlauchmaterial
Material | Erscheinungsbild | Temperatur | Lebensdauer bei 100 U/min | Vorteile | Anwendungsbereich |
---|---|---|---|---|---|
Tygon | Transparent | -50 bis 74 °C | 300 Stunden | Durchsichtig und kostengünstig | Säuren, Laugen, zähflüssige Flüssigkeiten |
Tygon LFL | Transparent | -50 bis 74 °C | 300 Stunden | Pharmazeutische Qualität, längste flexible Lebensdauer aller Tygon Schläuche | Säuren, Laugen, zähflüssige Flüssigkeiten, Pharmazeutika |
Silikon (peroxidgehärtet) | Durchscheinend | -60 bis 260 °C | 800 Stunden | Ausgezeichnete Biokompatibilität | Sterile Flüssigkeiten |
Silikon (platingehärtet) | Durchscheinend | -60 bis 260 °C | 800 Stunden | Sehr geringe Auswaschung von organischen Verbindungen | Sterile Flüssigkeiten |
Norprene | Undurchsichtig, schwarz | -50 bis 130 °C | 1400 Stunden | Lange Lebensdauer | Säuren, Alkalien, allgemeine Zwecke |
Viton | Undurchsichtig, schwarz | -20 bis 205 °C | 160 Stunden | Beständig gegen die meisten Chemikalien | Säuren, Alkalien, Lösungsmittel, zähflüssige Flüssigkeiten |
PharMed | Undurchsichtig, beige | -50 bis 130 °C | 1400 Stunden | Pharmazeutische Qualität | Säuren, Alkalien, sterile Flüssigkeiten, zähflüssige Flüssigkeiten |
So können Sie bestellen 2- und 3-Stopp-Schläuche
Wählen Sie entweder 2- oder 3-Stopp-Schläuche entsprechend den Anforderungen Ihrer Pumpe
SCHRITT 1
Wählen Sie ein Schlauchmaterial
SCHRITT 2
Wählen Sie die für die Durchflussrate und das Pumpensystem erforderliche ID-Größe
SCHRITT 3
Vervollständigen Sie Ihr System mit Verlängerungsschläuchen. Sie können die gestoppten Schläuche und die Verlängerungsschläuche mit Stecknippelarmaturen oder durch Spleißen miteinander verbinden.