pH-Puffer und Leitfähigkeitsstandards
pH-Puffer und Leitfähigkeitsstandards
Ein umfassendes Sortiment an zertifizierten Referenzmaterialien zur Gewährleistung einer perfekten Kalibrierung Ihrer pH- und Leitfähigkeitsmessgeräte
pH-Puffer (farblose und gefärbte Lösungen)
Komplettes Sortiment an pH-Pufferlösungen, hergestellt von einem gemäß ISO 17034 akkreditierten Lieferanten für die meisten von ihnen, rückführbar auf NIST, erhältlich in einer Vielzahl von Formaten und Verpackungen (Beutel, von 100 ml bis 20 L)