Metallspurenanalyse (hochreine Säuren, AAS- und ICP-Standards)
Metallspurenanalyse
In der Metallanalyse wird der Elementnachweis mittlerweile aus kleinsten Spuren in ppm-, ppb- und ppt-Bereichen mit hochmodernen Geräten wie AAS, ICP-OES oder seit Kurzem ICP-MS erfasst.
Hochreine Säuren
Ein vollständiges Sortiment an hochreinen Säuren mit maximal zulässigen Verunreinigungen im ppb- und ppt-Bereich, unverzichtbar bei Anwendungen in der Ultraspurenanalyse.
ICP-Standards – Mehrelementlösungen
Ein vollständiges Sortiment aus Mehrelementlösungen für die Verwendung als interner Standard oder für eine perfekte Gerätekalibrierung, rückführbar auf NIST und Lieferung mit Analysenzertifikat.