Herstellung von Batteriekathoden und -anoden
Herstellung von Batteriekathoden und -anoden
Avantor – Setting battery science in motion to create a better world
Ein Li-Ionen-Akku hat 2 Elektroden: die Kathode und die Anode.
Wenn sich die Batterie entlädt, gibt die Anode Lithium-Ionen an die Kathode (die durch den Elektrolyten fließen) sowie Elektronen (die durch den Stromkreis fließen) ab, wobei letztere einen elektrischen Strom erzeugen. Wenn die Batterie zum Aufladen angeschlossen wird, geschieht das Gegenteil, d. h. die Lithiumionen werden von der Kathode abgegeben und von der Anode aufgenommen.
Sie bestehen unabhängig vom Elektrodentyp in der Regel aus einer Metallfolie, die mit einer Verbindung aus einem Polymerbindemittel, einem leitfähigen Zusatzstoff und einem aktiven Material beschichtet ist
- Die Kathode ist eine dünne, mit einer Verbindung beschichtete Aluminiumfolie. Die aktiven Materialien der Kathode bestehen aus Lithium und Metall. Der am häufigsten verwendete Polymerbinder ist Polyvinylidenfluorid (PVDF), das sich in giftigen und entflammbaren Lösungsmitteln wie n-Methylpyrrolidon (NMP) und n,n-Dimethylformamid (DMF) auflöst.
- Die Anode ist in der Regel eine dünne, mit einer Verbindung beschichtete Kupferfolie. Das aktive Material der Anode ist Graphit (synthetisch hergestellt oder abgebaut). Ein häufig verwendeter Polymerbinder für die Anode ist Carboxymethylcellulose (CMC), die sich in deionisiertem Wasser (DI-Wasser) auflöst.
- Super P Carbon Black (CB) wird in Kathoden und Anoden häufig als leitfähiges Additiv verwendet. Ganz gleich, ob im Labor- oder industriellen Maßstab, Avantor unterstützt Sie mit kritischen Rohstoffen, Chemikalien, Geräten, Instrumenten sowie einem umfassenden Sortiment an Produkten für F&E, QS/QK, Tests, kontrollierte Umgebungen, persönliche Schutzausrüstung, Sicherheit und Gebäudemanagement.
Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Vertriebsansprechpartner vor Ort oder indem Sie unser Kontaktformular ausfüllen
Kontrollierte Umgebung
Avantor bietet ein breites Sortiment an Reinraumprodukten zum Schutz von Produkten und Prozessen.
Schutzausrüstung und Sicherheit
Avantor bietet ein breites Sortiment an persönlicher Schutzausrüstung (PSA) zum Schutz der Bediener in Forschung, Fertigung und Recycling.
Gebäudemanagement
Avantor bietet ein breites Produktsortiment, um Ihre Einrichtung sauber, sicher und geordnet zu halten.
Chemikalien und Rohstoffe für die Fertigung
Avantor bietet ein breites Sortiment an Chemikalien für die Forschung und Entwicklung sowie die Produktion von batterieaktiven Materialien.
Geräte und Instrumente
Avantor vertreibt ein umfassendes Sortiment an Prozessgeräten und Instrumenten der führenden Hersteller.
F&E, QS/QK. Tests
Avantor bietet ein breites Produktsortiment für die speziellen Anforderungen von F&E-, QS/QK- und Testlabors.
NMP
Avantor bietet N-Methyl-2-Pyrrolidon (NMP) in verschiedenen Qualitäten an (ACS, Elektronik, Mikroelektronik usw.)
Ressourcen – Elektrodenfertigungsprozess und Batterieleistung
Der Elektrodenfertigungsprozess und sein Einfluss auf die Leistung von Lithium-Ionen-Batterien: Aktueller Stand der Technik und aufkommende Trends
Der Fertigungsprozess der Elektroden ist entscheidend für die Leistungsfähigkeit der Batterie