Masterflex Lösungen für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie
Masterflex kann eine Vielzahl von Flüssigkeiten fördern, von heißem Wasser über Vitaminlösungen bis hin zu dickflüssiger Melasse. Die Pumpenköpfe sind so konstruiert, dass die Schläuche leicht ausgetauscht werden können, und eine große Auswahl an Antrieben ist abwaschbar. Wählen Sie aus einer Vielzahl von Schläuchen, die die Anforderungen von USP Class VI, FDA, NSF, EP und 3A erfüllen.
Masterflex Schlauchpumpen sind perfekt für
- Abfüllen von Pizzasoße
- Pumpen für Salatdressing
- Glasreinigungsanlagen
- Pumpen für Speiseeis
- Automatische Abflussreiniger
- Abfüllen von Popcorn-Butter
- Injektion von Vitamin A und D
Deshalb ist Masterflex die erste Wahl für Anwendungen in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie
- Hohe Reinheit - Nur flüssige Medien kommen mit den Schläuchen in Kontakt – Konformität mit USP, FDA, EP, 3A und NSF. Sterilisation durch Ethylenoxid, Gammabestrahlung oder Autoklavieren.
- Große Auswahl an Schlauchmaterialien - Kompatibel mit vielen Industriechemikalien.
- Leichte Reinigung - Zum Reinigen der Pumpe einfach den Schlauch wechseln, IP66-Modelle erhältlich.
- Selbstansaugend - Ansaughöhe bis zu 8,8 m (29 ft).
- Förderung viskoser Materialien - Transfer und Befüllen von Joghurt, Eiscreme und Lebensmittelpartikeln.
- Beidseitig verwendbar - Betrieb in beide Richtungen ohne Abklemmen der Schläuche.
- Modulares Design - Die Pumpenköpfe, Schläuche und Antriebe lassen sich beliebig kombinieren.
- Maßgeschneiderter Service - Integration in Ihre Dispenser oder analytischen Geräte im Labor.
Dosierpumpe
Vielseitige Mehrkanalpumpen für die präzise Abgabe von Flüssigkeiten mit geringem Durchfluss – mit einer intuitiven Touchscreen-Benutzeroberfläche
Pumpen für die Probenahme in Hygieneanwendungen
Präzises Befüllen bei variablen Geschwindigkeiten – NEMA 4X Gehäuse halten Prozess- und Reinigungsanwendungen stand.
Pumpen für Zusatzstoffe/Konzentrate
Programm für Geschmackskonzentrate „auf Abruf“. Auch viele OEM-Anwendungen möglich
Schläuche für Peristaltikpumpen
Masterflex und Ismatec Präzisionsextrusion und pumpengeprüfte Rezepturen, entwickelt für höchste Zuverlässigkeit, Konformität und Rückverfolgbarkeit
Armaturen und Klemmen für Hygieneanwendungen
Sorgen Sie für sichere, hygienische Verbindungen in kritischen Prozessanwendungen. Armaturen und Klemmen in den erforderlichen Größen von der Pilot- bis zur Produktionsanlage