DuPont™ Tychem® Bekleidung
DuPont™ Tychem® Bekleidung für leicht zu tragenden Schutz vor chemischen und biologischen Gefahren. Nicht alle tödlichen Bedrohungen kommen in Form von Bränden oder Waffen. Für einen umfassenden Schutz gegen geringe Mengen gefährlicher Chemikalien, toxischer Gase und biologischer Gefahren sind Industriearbeiter auf Bekleidung aus DuPont™ Tychem® angewiesen. Tychem® ist eine Serie innovativer Stoffe mit mehreren Barriereschichten, die zum Schutz vor chemischen und biologischen Gefahren beitragen. Für eine bessere Widerstandsfähigkeit mit Tyvek® laminiert, bietet es eine robuste Lösung mit hohem Chemikalienschutz bei ungewöhnlich niedrigem Gewicht.
Tychem® 6000 F FaceSeal
Enganliegendes Design, kombiniert mit bewährtem Tychem® Schutz. DuPont™ Tychem® 6000 F FaceSeal. Overall mit Kapuze und Gummidichtung an der Kapuze für einen engen Sitz um die Atemschutzmaske herum.
Tychem® 2000 C
Bekleidung aus Tychem® 2000 C nutzt die Widerstandsfähigkeit von Tyvek® und eine Schutzschicht aus Polymeren, um einen guten Permeationsschutz gegen eine Vielzahl anorganischer Chemikalien und biologischer Gefahren zu bieten (selbst unter Druck).
Video
Literatur
Persönlicher Schutz von DuPont
Produktkatalog