DuPont™ Tychem® Handschuhe
Mit dem bewährten Schutz bis in die Fingerspitzen! Ein neues Sortiment an Schutzhandschuhen von Dupont ergänzt das Angebot an Tychem Schutzkleidung von Dupont. Tychem® Chemikalienschutzkleidung von DuPont ist bekannt für ihren zuverlässigen Schutz vor der Exposition gegenüber gefährlichen organischen und anorganischen Chemikalien. Um höchsten Schutz bis zu den Fingerspitzen zu gewährleisten, hat DuPont seine Chemikalienschutzlösungen durch seine neue Tychem® Handschuhserie erweitert, die eine perfekte Kompatibilität mit seinen Overalls bietet.
Weitere Infos
DuPont™ Tychem® NP530
Doppelt getauchtes Neopren über Naturkautschuk. Ideal für eine präzise Handhabung in Umgebungen, in denen Lösungsmittel vorhanden sind. Neopren über Naturkautschuk bietet deutliche Vorteile für die Fingerfertigkeit und verringert die Ermüdung der Hände.
DuPont™ Tychem® NT430
Sehr komfortables Hybrid-Nitril. Ideal für Arbeiten in feuchten oder fettigen Umgebungen und für die Handhabung kleiner Teile. Zugelassen für die Handhabung von Lebensmitteln.
DuPont™ Tychem® NT480
Konzipiert für Langlebigkeit und geringere Ermüdung. Ideal für sicheres Arbeiten in feuchten oder fettigen Umgebungen. Mit Baumwoll-Innenfutter und ergonomischem Design für verbesserten Komfort.
DuPont™ Tychem® NT420
Sehr widerstandsfähiger Einweghandschuh, für einen zuverlässigen Schutz gegen die meisten Ölfette und Kohlenwasserstoffe. Perfekt für Arbeiten, bei denen ein Chemikalienschutz erforderlich ist, der die Fingerfertigkeit nicht beeinträchtigt.
Video
DuPont™ Tychem® Handschuhe
Tychem® Handschuhserie für eine verbesserte Kompatibilität mit unserem Sortiment an persönlicher Schutzausrüstung.
Literatur