Reinraum-Fahreimersysteme
Die Reinigungssysteme aus Kunststoff für Reinräume sind als Einfach- oder Doppelfahreimersysteme erhältlich. Eimer und Pressen bestehen aus hochwertigem und stabilem Kunststoff (Polypropylen). Die Eimer haben eine Literskala, und der Gerätewagen besitzt Lenkrollen.
Wir empfehlen Auffangbeutel für die Eimer für einen leichteren und sicheren Transport von Flüssigkeiten und Abfall aus kontrollierten Bereichen.
Produktauswahl
Eimersysteme – Kunststoff
Bitte wählen Sie aus einer Liste von Produkten und verfeinern Sie Ihre Suche durch Attribute ...