Fahreimer-Systeme für den Reinraum
Geräte aus Edelstahl zur Reinigung von Reinräumen
Erhältlich als Einfach-Fahreimer- und Doppel-Fahreimersystem. Das Zubehör ist komplett autoklavierbar (kann in Einzelteile zerlegt werden) und hat ein GMP-konformes Design.
Die Reinraumtauglichkeit wurde durch langfristige Praxistests gesichert. Erhältlich mit Mopp- und Mopphalter. Alle Ausführungen sind mit der Flachpresse Ringo ES-CR erhältlich. Weitere Zubehörteile bzw. produktspezifische Anpassungen auf Anfrage.
Systembox EasyMop GMP®
Das patentierte MopJump-System mit Verdrängungsraum ermöglicht eine gleichmäßige Imprägnierung des Moppkopfes sowie eine berührungsfreie Aufnahme. Die EasyMop GMP® Systembox ist mit 10 Mopps befüllbar. Die Dreifachdichtung garantiert ein sicheres Verschließen der Systembox. Die MicroSicuro CR/A Mopps wurden aus speziellen Fasern hergestellt und sind für Reinräume (ISO 5) geeignet. Das Material wurde vor allem für die Imprägnierung entwickelt.
Der EasyMop GMP-Systemwagen besteht ebenfalls aus Edelstahl, ist GMP-konform, hat spezielle, autoklavierbare Räder und ist mit bis zu 4 Boxen bestückbar.
Produktauswahl
Einfach- und Doppelfahreimer-Systeme
Bitte treffen Sie eine Auswahl aus einer Liste von Produkten, und verfeinern Sie Ihre Suche …