Lösungen für Workflows in der Biopharmazie
Kontaktieren Sie uns für bequeme Einwegtechnologie
Profitieren Sie von unserem branchenführenden Know-how, unserem umfassenden Produktangebot und unseren maßgeschneiderten Baugruppen für komplette Workflows.
Gewährleisten Sie eine schnelle Inbetriebnahme Ihrer Bioprozess-Workflows für den Einmalgebrauch. Lassen Sie sich von uns Ihre Baugruppen maßschneidern oder wählen Sie aus unserem umfassenden Produktsortiment, um Ihre eigenen Baugruppen zu erstellen. Entscheiden Sie sich für maßgeschneiderte sterile Einwegsysteme von Masterflex und sparen Sie sich den Zusammenbau, die Sterilisation und die Validierung mit nur einem Anruf bei uns. Oder wählen Sie einzelne Komponenten aus, um Ihre eigenen Baugruppen zu erstellen. In jedem Fall bieten wir die größte Auswahl an bewährten Marken auf dem Bioprozessmarkt für Schläuche, Armaturen, Dichtungen, hygienische Armaturen, Klemmen und vieles mehr.
Zu viel Auswahl? Lassen Sie sich von unseren technischen Experten beraten, damit Sie genau das bekommen, was Sie benötigen, und die vielen Vorteile von Einwegsystemen nutzen können: geringere Risiken der Kreuzkontamination, geringere Investitionen, keine Reinigung und Sterilisation, kürzere Durchlaufzeiten, Vergrößerung oder Verkleinerung des Systems mit überschaubaren zusätzlichen Investitionen und vieles mehr.
Workflows in der Bioprozesstechnik setzen auf Masterflex
Masterflex bietet die größte Auswahl an vertrauenswürdigen Marken auf dem Bioprozessmarkt für Schläuche, Armaturen, Dichtungen, hygienische Armaturen und Klemmen und vieles mehr. Zu viel Auswahl? Lassen Sie sich von unseren technischen Experten beraten, damit Sie genau das bekommen, was Sie benötigen. Was auch immer Sie für Ihren Prozess benötigen – Filtration, Flüssigkeitsleitungen, Prozess-Containment, Prozesssteuerungen, Zellgenerierung oder Probenahme – Sie können sich darauf verlassen, dass Masterflex genau die Komponente liefert, die Sie zur Verbesserung Ihrer Effizienz benötigen.
Erfahren Sie mehr über unseren maßgeschneiderten Montageservice
Medienvorbereitung: Ein wichtiger Schritt im vorgelagerten Prozess
Die Medienvorbereitung ist ein wichtiger Schritt im vorgelagerten Prozess, in dem die Lösung für die Zellkultur vorbereitet wird. Sie erfordert einen erheblichen Zeit- und Arbeitsaufwand mit innovativen Ansätzen, einschließlich der Verwendung von Einwegtechnologie, während des gesamten Prozesses. Jeder Ansatz wird auf der Grundlage der Anwendung des Herstellers individuell konfiguriert. Peristaltikpumpen spielen eine wichtige Rolle bei der exakten Dosierung von Prozessnährstoffen und anderen Medien unter Verwendung hochreiner, flexibler Schläuche. Peristaltikpumpen können die Zellen in der Lösung sanft umwälzen und die Lebensfähigkeit der Zellen schützen.
Workflow der Medienvorbereitung anzeigen
Fermentation: Züchtung von Mikroorganismen für die biochemische Synthese organischer Verbindungen
Bei der industriellen Fermentation wird ein Tank mit kontrolliertem pH-Wert und kontrollierter Belüftung, Agitation und Temperatur beprobt. Sie erfordert mehr vorbereitende Schritte als andere Workflows Bioprozesstechnik. Häufig werden in diesem Prozess Mikroorganismen wie Ovarialzellen des chinesischen Hamsters (CHO), Hefe, Pilze und Bakterien verwendet. Masterflex® Peristaltikpumpen sind in diesem Workflow nützlich und werden im Vergleich mit Membranpumpen eher empfohlen. Peristaltikpumpen ermöglichen eine genaue Dosierung und verfügen im Gegensatz zu Membranpumpen über einen isolierten und unverfälschten Flüssigkeitspfad. Dies erleichtert die Wartung und sorgt dafür, dass sich kein Produkt in Spalten ablagert.
Workflow für die Fermentation anzeigen
Gewinnung: Sammlung oder Klärung des Produkts aus der Fermentation
Typische Gewinnungsmethoden sind die Tangentialflussfiltration (TFF) oder die Zentrifugation als Mittel zur Aufkonzentrierung der Zielverbindung. Bei beiden Methoden stehen Qualität und Reinheit an erster Stelle. Materialien mit Flüssigkeitskontakt müssen gemäß USP Class VI validiert und sterilisiert sein. Peristaltikpumpen bleiben auch bei höherem Druck präzise und eignen sich daher ideal für filtrationszentrierte Workflows.
Siehe Workflow für die Gewinnung
Aufbereitung: Beseitigung von Verunreinigungen aus den Gewinnungs- und Klärungs-Workflows
Affinitäts- und Ionenaustauschchromatographie werden gemeinsam mit zusätzlichen Filtrationsmethoden zur Entfernung von Metallen und Reaktionsnebenprodukten eingesetzt. In letzter Zeit werden in diesem Workflow vermehrt Schläuche für den Einmalgebrauch eingesetzt, da höhere Durchsätze und Vielseitigkeit in der Produktion gefordert sind. Der isolierte Flüssigkeitspfad von Peristaltikpumpen wie den Masterflex® Pumpen ist für diesen Workflow von entscheidender Bedeutung. Diese Pumpen vermindern das Kontaminationspotenzial und reduzieren die erforderliche Materialvalidierung.
Workflow für die Aufreinigung anzeigen
Abfüllung/Endverarbeitung: Schonender Transfer des sterilen Produkts zur Verpackung oder Gefriertrocknung
Bei diesem kritischen Prozess, der stark reguliert ist und für den es weltweite Vorschriften und Konformitätsanforderungen gibt, wird das sterile Produkt, das nun in seiner wertvollsten Form vorliegt, in eine sterile Ampulle oder Flasche umgefüllt, bevor es verpackt und verteilt oder vor der Verpackung gefriergetrocknet wird. Peristaltikpumpen sind hierfür die erste Wahl, da sie einfache Umstellungen ermöglichen, Kreuzkontaminationen reduzieren und scherempfindliche Flüssigkeiten, große Moleküle und lebende Zellen schonend pumpen. Das wertvolle Endprodukt befindet sich in den Schläuchen und kommt mit keinem Teil der Pumpe in Berührung. Unsere sterilisierten Baugruppen für den Einmalgebrauch, die speziell für diesen Prozess entwickelt wurden, verhindern Ausfallzeiten für die Reinigung.
Workflow für die Abfüllung/Endverarbeitung anzeigen
Es ist an der Zeit, Ihren Prozess effizienter zu gestalten
  1. Genau die Produkte, die Sie benötigen
    Wählen Sie aus Tausenden von Komponenten. Wir konfigurieren, validieren und verpacken sie nach Ihren Vorgaben.
  2. Wann immer Sie sie benötigen.
    Sie müssen Ihr System nicht mehr reinigen und neu zu validieren. Wir verwalten Ihren Bestand und versenden die Baugruppen nach Ihrem Zeitplan.
  3. Fordern Sie noch heute ein Angebot an
    Die Experten von Masterflex für den Einmalgebrauch unterbreiten Ihnen ein Angebot mit einem vollständigen Plan, gefolgt von der Lieferung eines Musters zur Genehmigung durch Sie.